N7251
4-Nitrocatechol sulfate dipotassium salt
crystalline
Synonyme(s) :
2-Hydroxy-5-nitrophenyl sulfate, 2-Hydroxy-5-nitrophenyl sulfate dipotassium salt monohydrate, p-Nitrocatechol sulfate dipotassium salt
About This Item
Produits recommandés
Forme
crystalline
Couleur
yellow
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[K+].[K+].[O-]c1ccc(cc1OS([O-])(=O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO7S.2K/c8-5-2-1-4(7(9)10)3-6(5)14-15(11,12)13;;/h1-3,8H,(H,11,12,13);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
CKWWBDCAYRJAJB-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Application
Substrats
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Drug conjugate analysis and the enzymatic hydrolysis of glucuronides
Protocoles
Enzymatic Assay of Sulfatase (EC 3.1.6.1.)