RAB0208
Obestatin EIA Kit
for serum, plasma, culture supernatant and cell lysates
About This Item
Produits recommandés
Espèces réactives
human, rat, mouse
Conditionnement
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
Technique(s)
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
Entrée
sample type culture supernatant(s)
sample type cell lysate
sample type plasma
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.1 pg/mL
standard curve range: 0.1–1000 pg/mL
Méthode de détection
colorimetric
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... GHRL(51738)
Description générale
Immunogène
Composants de kit également disponibles séparément
- RABHRP3HRP-StreptavidinFDS
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials