Merck
1.06448
Citrate de sodium dihydraté
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Citrate de sodium tribasique dihydrate, Acide citrique trisodium salt dihydrate, Citrate trisodique dihydrate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
HOC(COONa)(CH2COONa)2 · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
294.10
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.21
EC Index Number:
200-675-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6104939
Assay:
99.0-101.0% (perchloric acid titration), 99.0-101.0% anhydrous basis (perchloric acid titration)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
99.0-101.0% (perchloric acid titration), 99.0-101.0% anhydrous basis (perchloric acid titration)
form
solid
potency
>8000 mg/kg LD50, oral (Rat)
composition
Water, 11-13%
impurities
≤0.005% Insoluble matter
pH
7.5-9.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp
150 °C (anhydrous substance), >300 °C (lit.)
bulk density
600 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, oxalate (C2O42-): ≤0.0300%, phosphate (PO43-): ≤0.002%, sulfate (SO42-): ≤0.004%
cation traces
Ca: ≤0.005%, Fe: ≤0.0005%, N: ≤0.001%, NH4+: ≤0.003%, heavy metals: ≤0.0005%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na.2H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
InChI key
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Application
Sodium citrate, dihydrate can be used as a:
  • Template in the preparation of cobalt oxide (Co3O4) anode materials via hydrothermal method.
  • Complexing agent in the synthesis of CdS nanocrystalline thin films.
  • Reducing agent in the synthesis of citrate-capped gold nanoparticles.
  • Buffering agent to maintain stable pH levels in desloratadine syrup formulation.
Analysis Note
Dosage (titrage à l′acide perchlorique) : 99,0 - 101,0 %
Dosage (titrage à l′acide perchlorique, calcul sur substance anhydre) : 99,0 - 101,0 %
Identité : satisfait au test
Apparence de la solution : satisfait au test
Matière insoluble : ≤ 0,005 %
pH (5 %, eau, 25 °C) : 7,5 - 9,0
Acidité ou alcalinité : satisfait au test
Chlorures (Cl) : ≤ 0,001 %
Oxalates (C₂O₄) : ≤ 0,0300 %
Phosphates (PO₄) : ≤ 0,002 %
Sulfates (SO₄) : ≤ 0,004 %
Azote total (N) : ≤ 0,001 %
Métaux lourds (ACS) : ≤ 0,0005 %
Métaux lourds (exprimés en Pb) : ≤ 0,0005 %
Ca (Calcium) : ≤ 0,005 %
Fe (Fer) : ≤ 0,0005 %
NH₃ (ammoniac) : ≤ 0,003 %
Substance facilement carbonisable : satisfait au test
Eau : 11,0 - 13,0 %
Correspond à ACS, ISO, Réact. Ph. Eur.
Other Notes
Remplace : SX0445 ; SX0445-1 ; SX0445-3 ; SX0445-5 ; SX0445-20
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Citrate de sodium dihydraté
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable