R1753
Ribonucleic acid, transfer from Escherichia coli
Type XX, Strain W, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Transfer RNA, tRNA
About This Item
Produits recommandés
Type
Type XX
Forme
lyophilized powder
Température de stockage
−20°C
Application
Définition de l'unité
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable