Merck
Toutes les photos(5)
Documents
D6750
Sigma-Aldrich
Désoxycholate de sodium
≥97% (titration)
Synonyme(s) :
Acide 3α,12α-dihydroxy-5β-cholanique sodium salt, Acide 7-désoxycholique sodium salt, Acide désoxycholique sodium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H39NaO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
414.55
Numéro Beilstein :
3581950
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161900
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Description
anionic
Niveau de qualité
Pureté
≥97% (titration)
Forme
powder
Poids mol.
micellar avg mol wt 1200-5000
Nombre d'agrégation
3-12
CMC
2-6 mM (20-25°C)
Solubilité
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
HLB
16
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[Na+].[H][C@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H]([C@H](C)CCC([O-])=O)[C@@]4(C)[C@@H](O)C[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2
InChI
1S/C24H40O4.Na/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3;/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-;/m1./s1
Clé InChI
FHHPUSMSKHSNKW-SMOYURAASA-M
Description générale
Le sel sodique de l'acide désoycholique, aussi connu sous le nom de désoxycholate de sodium, est un détergent ionique extrêmement polyvalent utilisé pour sa capacité exceptionnelle à solubiliser les protéines liées aux membranes et à lyser les cellules. Son mécanisme d'action consiste à rompre les membranes cellulaires et à dissoudre les molécules hydrophobes, ce qui en fait un réactif précieux dans les applications de recherche scientifique. En recherche sur les protéines, il a un rôle déterminant dans la solubilisation des protéines, en particulier celles intégrées aux membranes, et permet ainsi de les extraire et de les purifier en vue d'une analyse ultérieure.
Le désoxycholate de sodium permet aussi d'extraire les acides nucléiques contenus dans les cellules et les tissus. En lysant les cellules et en rompant les structures cellulaires, il facilite la libération et la purification des acides nucléiques, un aspect précieux pour la recherche en biologie cellulaire et en biochimie. Outre ces applications, l'efficacité de son processus de lyse cellulaire le positionne comme un outil intéressant pour décomposer les cellules et libérer leur contenu et lui ouvre des applications dans différents types d'études biologiques comme la recherche en microscopie, en biologie cellulaire et en biochimie.
Application
Le désoxycholate de sodium a été utilisé dans un tampon de lyse préparé pour du tissu adipeux brun. Il a également été employé dans la décellularisation du conduit valvulaire aortique.
Actions biochimiques/physiologiques
Solubilise les graisses en vue de leur absorption par l′intestin.
Caractéristiques et avantages
Tensioactif extrêmement polyvalent pour vos recherches en biologie cellulaire et en biochimie.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Development of decellularized aortic valvular conduit coated by heparin-SDF-1a multilayer.
Zhou J et al.
The Annals of Thoracic Surgery, 99, 612-612 (2015)
Chemistry and biology of bile acids.
Mukhopadhyay S and Maitra U
Current Science, 87, 1666-1683 (2004)
Methods in Cell Biology (1974)
Jingxin Zhou et al.
The Annals of thoracic surgery, 99(2), 612-618 (2014-12-17)
Decellularization can reduce the immune response to aortic valve allograft tissue, but the thrombogenicity and in vivo remolding of these grafts remain controversial. The aim of the present study was to modify the surface of decellularized valvular conduits with heparin-stromal
L L Liu et al.
Oncogene, 33(24), 3140-3150 (2013-07-16)
Prostate tumors develop resistance to androgen deprivation therapy (ADT) by multiple mechanisms, one of which is to express constitutively active androgen receptor (AR) splice variants lacking the ligand-binding domain. AR splice variant 7 (AR-V7, also termed AR3) is the most
Articles
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.
Protocoles
Surfactant-assisted dispersion of single-walled carbon nanotubes for debundling or exfoliation in dispersion procedures.
Surfactant-assisted dispersion of single-walled carbon nanotubes for debundling or exfoliation in dispersion procedures.
Surfactant-assisted dispersion of single-walled carbon nanotubes for debundling or exfoliation in dispersion procedures.
Surfactant-assisted dispersion of single-walled carbon nanotubes for debundling or exfoliation in dispersion procedures.