Principaux documents
PZ0407
Sigma-Aldrich
PF-04957325
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
3-[[(2R)-4-(2-Thiazolylmethyl)-2-morpholinyl]methyl]-5-(trifluoromethyl)-3H-1,2,3-triazolo[4,5-d]pyrimidin-7-amine, 3-[[(2R)-4-(thiazol-2-ylmethyl)morpholin-2-yl]methyl]-5-(trifluoromethyl)triazolo[4,5-d]pyrimidin-7-amine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H15F3N8OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
400.38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
FC(F)(C1=NC2=C(C(N)=N1)N=NN2C[C@@H]3OCCN(C3)CC4=NC=CS4)F
Actions biochimiques/physiologiques
PF-04957325 is a cAMP-competitive, potent and selective phosphodiesterase 8 inhibitor (IC50 = 3.05 nM/PDE8A, 0.44 nM/PDE8B, 1 μM/PDE4D with 12-14 nM cAMP; >1 μM/all other PDEs).
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Self-react. C
Code de la classe de stockage
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable