Principaux documents
PZ0156
Sigma-Aldrich
UK-383,367
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(βR)-3-(Aminocarbonyl)-β-(3-cyclohexylpropyl)-N-hydroxy-1,2,4-oxadiazole-5-propanamide, 5-{(1R)-4-Cyclohexyl-1-[2-(hydroxyamino)-2-oxoethyl]butyl}-1,2,4-oxadiazole-3-carboxamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H24N4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
324.38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41121800
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D 14.0 to 23.0°, c = 0.5 in methanol
Couleur
white to off-white
Solubilité
DMSO: >30 mg/mL
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
NC(=O)c1noc(n1)[C@H](CCCC2CCCCC2)CC(=O)NO
InChI
1S/C15H24N4O4/c16-13(21)14-17-15(23-19-14)11(9-12(20)18-22)8-4-7-10-5-2-1-3-6-10/h10-11,22H,1-9H2,(H2,16,21)(H,18,20)/t11-/m1/s1
Clé InChI
ARJCBSRIPGJMAD-LLVKDONJSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Procollagen C-proteinase (PCP) inhibitor.
UK-383,367 is a procollagen C-proteinase (PCP) inhibitor.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Yael Eshed-Eisenbach et al.
Neuron, 106(5), 806-815 (2020-03-27)
During development of the peripheral nervous system (PNS), Schwann-cell-secreted gliomedin induces the clustering of Na+ channels at the edges of each myelin segment to form nodes of Ranvier. Here we show that bone morphogenetic protein-1 (BMP1)/Tolloid (TLD)-like proteinases confine Na+