Principaux documents
317505
Sigma-Aldrich
1,2-Dioctanoyl-sn-glycerol
Cell-permeable activator of protein kinase C (PKC).
Synonyme(s) :
1,2-Dioctanoyl-sn-glycerol, DOG, PKC Activator IV
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H36O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
344.49
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Description
RTECS - RH0764500
Forme
oil
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
clear colorless
Solubilité
chloroform: soluble
ethyl acetate: soluble
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−70°C
Chaîne SMILES 
O([C@H](COC(=O)CCCCCCC)CO)C(=O)CCCCCCC
InChI
1S/C19H36O5/c1-3-5-7-9-11-13-18(21)23-16-17(15-20)24-19(22)14-12-10-8-6-4-2/h17,20H,3-16H2,1-2H3/t17-/m0/s1
Clé InChI
ZQBULZYTDGUSSK-KRWDZBQOSA-N
Description générale
Cell-permeable activator of protein kinase C (PKC). Exhibits lower affinity for PKCα than for other isozymes. Shown to mimic the effects of tumor-promoting phorbol diesters on mitogenesis and epidermal growth factor binding and action in intact cells.
Actions biochimiques/physiologiques
Cell permeable: yes
Primary Target
Protein kinase C
Reversible: no
Conditionnement
Packaged under inert gas
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitution
Unstable in solution; reconstitute just prior to use.
Remarque sur l'analyse
Single spot by TLC
Autres remarques
Ferro, T.J., et al. 1993. Am. J. Physiol. 264, L7.
MacEwan, D.J., et al. 1993. Eur. J. Pharmacol. 246, 9.
Davis, R.J. 1985. J. Biol. Chem.260, 1562.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable