CS1070
Transglutaminase Assay Kit
sufficient for assays in two 96-well plates
Synonyme(s) :
TGases Assay Kit
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... TGM1(7051) , TGM2(7052) , TGM3(7053) , TGM4(7047) , TGM5(9333) , TGM6(343641) , TGM7(116179)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Composants de kit également disponibles séparément
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials