Key Documents
PZ0104
Sigma-Aldrich
CP-91149
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
5-Chloro-N-[(1S,2R)-3-(dimethylamino)-2-hydroxy-3-oxo-1-(phenylmethyl)propyl]-1H-indole-2-carboxamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H22ClN3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
399.87
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51111800
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Solubilité
DMSO: >20 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CN(C)C(=O)[C@H](O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)c2cc3cc(Cl)ccc3[nH]2
InChI
1S/C21H22ClN3O3/c1-25(2)21(28)19(26)17(10-13-6-4-3-5-7-13)24-20(27)18-12-14-11-15(22)8-9-16(14)23-18/h3-9,11-12,17,19,23,26H,10H2,1-2H3,(H,24,27)/t17-,19+/m0/s1
Clé InChI
HINJNZFCMLSBCI-PKOBYXMFSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
CP-91149 is a selective glycogen phosphorylase inhibitor.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable