Merck
Toutes les photos(5)
Key Documents
D6134
Sigma-Aldrich
2-Désoxy-D-glucose
≥99% (GC), crystalline
Synonyme(s) :
2-Désoxy-D-arabinohexose
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H12O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.16
Numéro Beilstein :
1723331
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Source biologique
synthetic (organic)
Pureté
≥99% (GC)
Forme
crystalline
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Couleur
white
Pf
146-147 °C (lit.)
Solubilité
H2O: soluble 330 mg/mL, clear, colorless
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)CC=O
InChI
1S/C6H12O5/c7-2-1-4(9)6(11)5(10)3-8/h2,4-6,8-11H,1,3H2/t4-,5-,6+/m1/s1
Clé InChI
VRYALKFFQXWPIH-PBXRRBTRSA-N
Application
Le 2-désoxy-D-glucose (2-DG) est utilisé dans les recherches sur l′alimentation glucoprivique pour déclencher et étudier les processus de la réponse contre-régulatoire (CRR). Le 2-désoxy-D-glucose sert au développement de stratégies anticancéreuses impliquant une radio et une chimiosensibilisation et un stress oxydatif.
Actions biochimiques/physiologiques
Le 2-désoxy-D-glucose (2-désoxyglucose) est un analogue du glucose qui inhibe la glycolyse de par son action sur l′hexokinase, l′étape cinétiquement limitante de la glycolyse. Il est phosphorylé par l′hexokinase en 2-DG-P, un composé qui ne peut pas être métabolisé à son tour par la phosphoglucose isomérase. Il s′ensuit une accumulation de 2-DG-P dans la cellule et une diminution de l′ATP cellulaire. Il a été montré in vitro que le 2-désoxyglucose induit l′autophagie, augmente la production de DRO et active l′AMPK.
Notes préparatoires
Purification supplémentaire du produit de grade II par recristallisation.
Autres remarques
Pour bien comprendre notre vaste gamme de monosaccharides et tout ce qu'elle peut apporter à vos recherches, nous vous encourageons à visiter notre page dédiée aux glucides.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Alfredo J Ibáñez et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(22), 8790-8794 (2013-05-15)
Single-cell level measurements are necessary to characterize the intrinsic biological variability in a population of cells. In this study, we demonstrate that, with the microarrays for mass spectrometry platform, we are able to observe this variability. We monitor environmentally (2-deoxy-D-glucose)
Rosemarie Ungricht et al.
The Journal of cell biology, 209(5), 687-703 (2015-06-10)
Newly synthesized membrane proteins are constantly sorted from the endoplasmic reticulum (ER) to various membranous compartments. How proteins specifically enrich at the inner nuclear membrane (INM) is not well understood. We have established a visual in vitro assay to measure
Melissa A Burmeister et al.
American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, 304(7), E677-E685 (2013-01-24)
Glucagon-like peptide-1 (GLP-1) suppresses food intake via activation of a central (i.e., brain) GLP-1 receptor (GLP-1R). Central AMP-activated protein kinase (AMPK) is a nutrient-sensitive regulator of food intake that is inhibited by anorectic signals. The anorectic effect elicited by hindbrain
Paramita Chakraborty et al.
Cell reports, 28(7), 1879-1893 (2019-08-15)
Sphingosine 1-phosphate (S1P), a bioactive lysophospholipid generated by sphingosine kinase 1 (SphK1), regulates lymphocyte egress into circulation via S1P receptor 1 (S1PR1) signaling, and it controls the differentiation of regulatory T cells (Tregs) and T helper-17 cells. However, the mechanisms by
Isaline Rowe et al.
Nature medicine, 19(4), 488-493 (2013-03-26)
Autosomal dominant polycystic kidney disease (ADPKD) is a common genetic disorder characterized by bilateral renal cyst formation. Recent identification of signaling cascades deregulated in ADPKD has led to the initiation of several clinical trials, but an approved therapy is still
Articles
We presents an article on Autophagy in Cancer Promotes Therapeutic Resistance