Principaux documents
P8920
Sigma-Aldrich
Poly-L-lysine solution
Poly-L-lysine solution
1 of 2 reviewers received a sample product or took part in a promotion
0.1 % (w/v) in H2O
Synonyme(s) :
2-(4-Cyanoanilino)-4,6-dichloropyrimidine, 4-[(4,6-Dichloro-2-pyrimidinyl)amino]benzonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116121
eCl@ss :
32160406
Nomenclature NACRES :
NA.47
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Durée de conservation
Expiry date on the label.
Poids mol.
150,000-300,000
Concentration
0.1 % (w/v) in H2O
Couleur
colorless
Application(s)
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
N([C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)O)C(=O)[C@@H](N)CCCCN
InChI
1S/C18H38N6O4/c19-10-4-1-7-13(22)16(25)23-14(8-2-5-11-20)17(26)24-15(18(27)28)9-3-6-12-21/h13-15H,1-12,19-22H2,(H,23,25)(H,24,26)(H,27,28)/t13-,14-,15-/m0/s1
Clé InChI
WBSCNDJQPKSPII-KKUMJFAQSA-N
Application
La solution de poly-L-lysine a été utilisée pour favoriser l′attachement de coupes de cellules endothéliales sur des lames à cadres en membrane PET réticulées par UV.[1] Les lames revêtues de poly-L-lysine ont été utilisées pour y déposer des coupes tissus lors d′analyses par immunohistochimie.[2]
Les polymères de poly-L-lysine peuvent être utilisés pour favoriser l'adhésion de cellules sur des substrats solides, la conjugaison au méthotrexate pour améliorer le transport du médicament, la microencapsulation des îlots de Langerhans, la technologie de microencapsulation de cellules, le revêtement de lames de verre et les préparations chromosomiques. La poly-L-lysine de faible poids moléculaire (30 000 à 70 000 Da) forme des solutions moins visqueuses, mais les versions de poids moléculaire supérieur offrent davantage de points d'attache par molécule.
Actions biochimiques/physiologiques
La poly-L-lysine est un facteur d'attachement cellulaire non spécifique qui favorise l'adhésion des cellules aux substrats solides en augmentant les interactions électrostatiques entre les ions chargés négativement de la membrane cellulaire et de la surface de culture. Lorsqu'elle est adsorbée sur la surface de culture, la poly-L-lysine augmente le nombre de sites chargés positivement disponibles pour l'adhésion des cellules. En présence de cellules capables de la dégrader, la poly-L-lysine doit être utilisée comme facteur d'attachement cellulaire.
Composants
La poly-L-lysine est un polymère d'acide aminé à charge positive, comportant environ un HBr par résidu de lysine. Le bromhydrate permet de former une poudre cristalline de poly-L-lysine soluble dans l'eau. Une petite quantité de produit peut être repliée en structure bêta, car HBr perturbe la formation de liaisons hydrogène entre les groupements amine et soit les groupements carboxyle soit les fractions contenant des atomes d'azote ou d'oxygène.
Notes préparatoires
Ce produit est fourni en solution à 0,10 % (p/v) dans de l′eau. Le revêtement de lames par cette solution doit être suivi par une incubation de 5 minutes et un séchage des lames à température ambiante. Les lames revêtues sont stables pendant un an si elles sont protégées de la poussière.
Remplacé(e)(s) par
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Expression of the receptor activator for nuclear factor-?B ligand and osteoprotegerin in chronic otitis media.
Kuczkowski J et al.
American Journal of Otolaryngology, 31, 404-404 (2010)
Kimberly Cramer et al.
International journal of molecular sciences, 20(14) (2019-07-13)
In situ visualization of molecular assemblies near their macromolecular scale is a powerful tool to investigate fundamental cellular processes. Super-resolution light microscopies (SRM) overcome the diffraction limit and allow researchers to investigate molecular arrangements at the nanoscale. However, in bacterial
Distinctive expression of chemokines and transforming growth factor-beta signaling in human arterial endothelium during atherosclerosis.
Volger OL, et al.
The American Journal of Pathology, 171, 326-337 (2007)
Hermann C Altmeppen et al.
Molecular neurodegeneration, 6, 36-36 (2011-05-31)
The cellular prion protein (PrPC) fulfils several yet not completely understood physiological functions. Apart from these functions, it has the ability to misfold into a pathogenic scrapie form (PrPSc) leading to fatal transmissible spongiform encephalopathies. Proteolytic processing of PrPC generates
Guojun Shi et al.
The Journal of clinical investigation, 127(10), 3897-3912 (2017-09-19)
Peptide hormones are crucial regulators of many aspects of human physiology. Mutations that alter these signaling peptides are associated with physiological imbalances that underlie diseases. However, the conformational maturation of peptide hormone precursors (prohormones) in the ER remains largely unexplored.
Articles
Human Protein Atlas uses A-431, U-251 MG, and U-205 cell lines with Prestige Antibodies for organelle mapping.
Human Protein Atlas uses A-431, U-251 MG, and U-205 cell lines with Prestige Antibodies for organelle mapping.
Human Protein Atlas uses A-431, U-251 MG, and U-205 cell lines with Prestige Antibodies for organelle mapping.
Human Protein Atlas uses A-431, U-251 MG, and U-205 cell lines with Prestige Antibodies for organelle mapping.
Contenu apparenté
Apprenez-en davantage sur l'étude clinique du sang, des organes hématopoïétiques et des maladies du sang, y compris sur le traitement et la prévention, ainsi que sur les colorants employés dans les analyses hématologiques.
Learn about the clinical study of blood, blood-forming organs, and blood diseases including the treatment, prevention, and stains and dyes used in hematology testing.
Learn about the clinical study of blood, blood-forming organs, and blood diseases including the treatment, prevention, and stains and dyes used in hematology testing.
Apprenez-en davantage sur l'étude clinique du sang, des organes hématopoïétiques et des maladies du sang, y compris sur le traitement et la prévention, ainsi que sur les colorants employés dans les analyses hématologiques.
Afficher tout
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. Hello! How many microscopy slides can I adhesive for every 100 milliliters of this solution( Poli-L- Lisine),? Gratitude!
    1 answer
    1. The number of slides that may be coated is dependent upon the surface area. The general use instructions recommend using 0.5 - 1.0 mL per 25 cm2 coating area - the 25 cm2 value is based on a T-25 tissue culture flask. A standard microscope slide has an approximate area of 1.3 cm2.
      Please see the link below to review the product datasheet which included a general protocol for coating: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/784/704/p6407pis.pdf
      Helpful?
  2. Is Product P8920, Poly-L-lysine solution, recommended for cell culture use?
    1 answer
    1. No, the product contain 0.01% thimerosal as a preservative. For cell culture use, product P4832 is recommended.  This solution has the same molecular weight as P8920 but contains no preservative.  P4832 is sterile filtered and is considered suitable for cell culture use.
      Helpful?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  4. What are the recommended uses for Product P8920, Poly-L-lysine solution?
    1 answer
    1. P8920 was developed for use in coating slides intended for use in either histology or immunohistochemistry.  Poly-L-lysine is preferred for uses such as silver staining procedures that require an alkaline pH.  Silane coated slides may be more effective is a low pH is required.
      Helpful?
Reviews
1 of 2 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. Des Plaines, Illinois
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    stick with Poly-L-Lysine
    first purchased in 1993
    has been used regularly in our production ever since
    performs flawlessly
    Helpful?
  2. 1 Ratings-Only Review