Réactifs universels pour le diagnostic de tissus
L'analyse au microscope est un procédé en plusieurs étapes, qui comprend la préparation de l'échantillon, la fixation, la coloration, le montage et le diagnostic. Nous proposons une gamme complète de réactifs pour l'ensemble de votre procédure de diagnostic de cellules et de tissus, avec une uniformité d'un lot à l'autre fiable et un strict contrôle qualité conforme aux normes ISO.
Nous fournissons des réactifs certifiés CE et enregistrés en tant que dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (IVD), proposés en divers formats incluant des réactifs prêts à l'emploi pour les applications de routine en hématologie, histologie, cytologie et bactériologie. Nos produits sont parfaitement adaptés au diagnostic clinique et répondent aux exigences de l'accréditation des laboratoires. En outre, nous proposons des conditionnements économiques avec une longue durée de conservation qui vous permettent de travailler avec un maximum d'efficacité.
Pour en savoir plus
Products
Milieux de fixation
La fixation est une procédure au cours de laquelle un agent de fixation approprié est utilisé pour traiter un échantillon de tissu biologique spécifique, afin de préserver sa structure et son intégrité, tout en prévenant l'autolyse, la décomposition et la putréfaction. Nous disposons d'une vaste gamme de fixateurs pour vous aider à relever vos défis particuliers en matière de diagnostic de tissus, incluant l'acide acétique, l'acétone, l'éthanol, le formaldéhyde en solution, le glutardialdéhyde en solution et le méthanol, ainsi que des sprays de fixation, tels que M-Fix™.
Solutions de décalcification et de ramollissement des tissus
Les solutions de décalcification sont des réactifs qui sont utilisés pour la préparation des échantillons d'os et autres tissus durs dans les procédures histologiques de routine en vue d'une observation au microscope. Nous fournissons deux réactifs prêts à l'emploi très prisés pour une décalcification sans erreur : la solution de décalcification rapide OSTEOMOLL® et la solution de décalcification douce OSTEOSOFT®, convenant bien à une utilisation dans les laboratoires de diagnostic et en recherche pharmaceutique.
Milieux d'inclusion
L'inclusion implique d'englober des échantillons de tissus histologiques dans une masse de milieu d'inclusion (paraffine, résines synthétiques ou gélatine) pour atteindre une dureté et une homogénéité du tissu définies, et permettre la réalisation de coupes uniformes.
Notre offre comprend les milieux d'inclusion certifiés CE de haute qualité Histosec® contenant des paraffines sélectionnées, enrichies de polymères, qui sont disponibles avec ou sans l'agent d'entraînement DMSO (diméthylsulfoxyde) pour une inclusion optimale, idéale pour une utilisation dans les laboratoires de diagnostic histologique.
Solvants de transparisation de tissus
Les procédures de transparisation de tissus s'appuient sur l'immersion des tissus dans des solutions organiques ou aqueuses pour réduire l'opacité de l'échantillon ce qui permet des études efficaces au microscope. Notre large gamme de solvants de qualité histologique couvre tous vos besoins en matière de traitement des tissus avec une grande uniformité d'un lot à l'autre. Nous fournissons nos solvants histologiques dans des flacons en verre ambré, des bidons en acier au carbone avec bec verseur flexible et des bidons en acier au carbone avec filetage NPT pour un usage à long terme.
Milieux de montage
Les milieux de montage sont des solutions aqueuses ou non aqueuses (avec un indice de réfraction proche de celui du verre) qui lient la lamelle couvre-objet, l'échantillon de tissu et la lame ensemble pour une meilleure clarté optique lors de l'analyse au microscope.
Nous proposons une large sélection de milieux de montage de lames pour vos échantillons histologiques de routine, vos coupes de tissus marquées en fluorescence, vos échantillons contenant de la peroxydase ou vos coupes de tissus immunohistologiques contenant de l'alcaline phosphatase. Des milieux de montage contenant de l'iodure de propidium (PI) ou du DAPI (4',6-diamidino-2-phénylindole) sont également disponibles.
Nous proposons aussi un produit alternatif plus écologique, Organo/Limonene Mount™, un milieu de montage prêt à l'emploi idéal pour couvrir les tissus colorés et les frottis cellulaires qui peuvent être déshydratés par les solvants organiques.
Milieux d'immersion
Les milieux d'immersion sont des liquides huileux naturels ou synthétiques, appliqués entre la surface de l'échantillon et la lentille du microscope. Ils s'utilisent en microscopie haute résolution avec des objectifs à immersion (grossissement supérieur à 40×). Nos huiles à immersion présentent des propriétés de réfraction et une excellente homogénéité pour un grossissement optimal. En outre, tous nos milieux d'immersion sont des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (IVD) certifiés CE, parfaitement adaptés aux diagnostics cliniques.
Documentation produit apparentée
- Webinar: Safety First Throughout the Histology Workflow
This workshop introduces safer histopathology lab practices with formalin-free fixatives, DBP-free reagents, and IVD-certified solutions.
- Brochure: Make Every Minute Count Complete Pathology Solutions
- Flyer: Midas® III-Plus Automated Stainer
- Brochure: The Color of Tissue Diagnostics
- Flyer: Go Greener Histology & Hematology
- Flyer: Novec™ Non-Flammable Fluids for Histology Applications