Principaux documents
P6407
Sigma-Aldrich
Poly-ᴅ-Lysine Hydrobromide
synthetic, mol wt 70,000-150,000, powder, γ-irradiated, suitable for cell culture, BioXtra
Synonyme(s) :
PDL
About This Item
Formule linéaire :
D-Lys-(D-Lys)n-D-Lys · xHBr
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.75
Nom du produit
Poly-D-lysine hydrobromide, mol wt 70,000-150,000, lyophilized powder, γ-irradiated, BioReagent, suitable for cell culture
Source biologique
synthetic (organic)
Niveau de qualité
Stérilité
γ-irradiated
Gamme de produits
BioReagent
BioXtra
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
70,000-150,000
Conditionnement
pkg of 10 X 5 mg
pkg of 5 mg
Concentration
0.016—0.032 mmol lysine
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Couverture de surface
4 μg/cm2
Impuretés
<10% water (by Karl Fischer)
Solubilité
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(C)[C@@](NC)([H])CCCCN.[Br]
InChI
1S/C6H14N2O2.BrH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H
Clé InChI
MEXAGTSTSPYCEP-UHFFFAOYSA-N
Application
Le bromhydrate de poly-D-lysine a été utilisé :
  • pour enduire des plaques destinées à la culture de cellules précurseurs gliales de rat (RGPCS).
  • pour enduire des fioles et des boîtes pour la culture de tanycytes.
  • pour préparer la surface de lamelles couvre-objet et faciliter l'adhésion cellulaire.
Les polymères de poly-D-lysine peuvent servir à préparer des surfaces favorisant l'adhérence cellulaire. Les polymères de D-lysine peuvent également être utilisés avec des cellules qui digèrent les polymères de poly-L-lysine et induisent une absorption excessive de L-lysine.
Il est recommandé d'utiliser ce produit comme substrat de culture cellulaire, à raison de 0,5 à 1,0 ml de solution à 0,1 mg/ml pour 25 cm2. Les versions de faible poids moléculaire sont moins visqueuses, mais les versions de poids moléculaire plus élevé offrent davantage de points d'attache par molécule.
Actions biochimiques/physiologiques
Le bromhydrate de poly-D-lysine (PDL) est un facteur d'attachement cellulaire non spécifique qui favorise l'adhésion des cellules aux substrats solides en augmentant les interactions électrostatiques entre les ions chargés négativement de la membrane cellulaire et la surface de culture. Une fois adsorbée sur la surface de culture, la poly-D-lysine augmente le nombre de sites de fixation cellulaire de charge positive.
Caractéristiques et avantages
  • Produit stérilisé par rayonnement gamma (γ).
  • Les solutions stériles de poly-D-lysine peuvent être conservées pendant trois ans entre 2 et 8 ˚C.
Composants
La poly-D-lysine est un polymère d'acide aminé à charge positive comportant environ un HBr par résidu lysine. Le bromhydrate permet de former une poudre cristalline de poly-D-lysine soluble dans l'eau. Une petite quantité de produit peut être repliée en structure bêta, car HBr perturbe la formation de liaisons hydrogène entre les groupements amine et soit les groupements carboxyle soit les fractions contenant des atomes d'azote ou d'oxygène.
Attention
Les solutions stériles sont stables pendant 2 ans maximum lorsqu'elles sont conservées entre 2 °C et 8 °C. À conserver déshydraté à -20 °C.
Notes préparatoires
Ce produit a un poids moléculaire de 70 000-150 000, est testé sur des cultures cellulaires et est stérilisé par rayonnement gamma. Pour éliminer le HBr, dissoudre le produit dans un tampon neutre et réaliser une dialyse pour retirer les sels. D′une manière générale, pour utiliser ce produit comme facteur de fixation, ajouter 50 ml d′eau stérile de qualité « culture tissulaire » à 5 mg de poly-lysine, et recouvrir en conditions aseptiques la surface avec 1 ml de solution pour 25 cm2. Après 5 minutes, retirer la solution par aspiration et rincer soigneusement la surface. Laisser sécher deux heures avant introduction des cellules et du milieu.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Yunze Yang et al.
ACS nano, 12(5), 4186-4193 (2018-03-24)
Action potentials in neurons have been studied traditionally by intracellular electrophysiological recordings and more recently by the fluorescence detection methods. Here we describe a label-free optical imaging method that can measure mechanical motion in single cells with a sub-nanometer detection
Paclitaxel is effective for controlling astrocyte proliferation in vitro: Implications for generating ventral mesencephalic cultures enriched with dopamine neurons
Galvez and Gates MA
Journal of Neuroscience Methods (2020)
Charles Van der Henst et al.
Nature communications, 9(1), 3460-3460 (2018-08-29)
Vibrio cholerae, which causes the diarrheal disease cholera, is a species of bacteria commonly found in aquatic habitats. Within such environments, the bacterium must defend itself against predatory protozoan grazers. Amoebae are prominent grazers, with Acanthamoeba castellanii being one of
Tania Massignan et al.
Scientific reports, 6, 23180-23180 (2016-03-16)
Prion diseases are rare neurodegenerative conditions associated with the conformational conversion of the cellular prion protein (PrP(C)) into PrP(Sc), a self-replicating isoform (prion) that accumulates in the central nervous system of affected individuals. The structure of PrP(Sc) is poorly defined
Katherine A Mifflin et al.
Pain, 160(4), 870-881 (2018-12-13)
Multiple sclerosis (MS) is an inflammatory, neurodegenerative autoimmune disease associated with sensory and motor dysfunction. Although estimates vary, ∼50% of patients with MS experience pain during their disease. The mechanisms underlying the development of pain are not fully understood, and
Articles
Poly-Lysine enhances cell binding with positively-charged surface ions, optimizing electrostatic interaction on culture surfaces for increased cell attachment.
Poly-Lysine enhances cell binding with positively-charged surface ions, optimizing electrostatic interaction on culture surfaces for increased cell attachment.
Poly-Lysine enhances cell binding with positively-charged surface ions, optimizing electrostatic interaction on culture surfaces for increased cell attachment.
Poly-Lysine enhances cell binding with positively-charged surface ions, optimizing electrostatic interaction on culture surfaces for increased cell attachment.
Afficher tout
Protocoles
Adhere cells to solid substrates using poly-lysine, which enhances electrostatic interaction between negatively charged ions of the cell membrane and the culture surface.
Utilisation de poly-lysine pour faire adhérer les cellules à des substrats solides, augmentant ainsi les interactions électrostatiques entre les ions chargés négativement de la membrane cellulaire et de la surface de culture.
Utilisation de poly-lysine pour faire adhérer les cellules à des substrats solides, augmentant ainsi les interactions électrostatiques entre les ions chargés négativement de la membrane cellulaire et de la surface de culture.
Utilisation de poly-lysine pour faire adhérer les cellules à des substrats solides, augmentant ainsi les interactions électrostatiques entre les ions chargés négativement de la membrane cellulaire et de la surface de culture.