Principaux documents
P8375
Sigma-Aldrich
Peroxydase from horseradish
Type VI, essentially salt-free, lyophilized powder, ≥250 units/mg solid (using pyrogallol)
Synonyme(s) :
Enzyme de détection, HRP, Peroxydase, Donneur : peroxyde d'hydrogène oxydoréductase, Peroxydase de raifort
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
eCl@ss :
32160410
Nomenclature NACRES :
NA.54
Type
Type VI
Niveau de qualité
Forme
essentially salt-free, lyophilized powder
Activité spécifique
≥250 units/mg solid (using pyrogallol)
Poids mol.
~44 kDa
Solubilité
0.1 M phosphate buffer: soluble 10 mg/mL, clear, orange to red (pH 6.0)
Rapport des absorbances
RZ 2.5-4.0
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[O+H2]O[O-]
InChI
1S/H2O3/c1-3-2/h1-2H
Clé InChI
JSPLKZUTYZBBKA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
La peroxydase de raifort (HRP, de l′anglais horseradish peroxidase) est isolée des racines de raifort (Armoracia rusticana) et appartient au groupe des peroxydases de type ferroprotoporphyrine. La HRP est un polypeptide à une seule chaîne qui comporte quatre ponts disulfure. Il s′agit d′une glycoprotéine contenant 18 % de glucides. Selon l′isozyme, les glucides peuvent inclure les constituants suivants : galactose, arabinose, xylose, fucose, mannose, mannosamine et galactosamine. Le poids moléculaire de la peroxydase de raifort (env. 44 kDa) inclut la chaîne polypeptidique (33,890 Daltons), l′hémine plus Ca2+ (env. 700 Daltons) et les glucides (env. 9,400 Daltons). Au moins sept isozymes existent. Le point isoélectrique des isozymes de peroxydase de raifort se situe dans une plage de 3,0 à 0,9.
Application
La peroxydase de raifort (HRP) est isolée des racines de raifort (Armoracia rusticana) et appartient au groupe des peroxydases de type ferroprotoporphyrine. Elle est utilisée dans les applications biochimiques comme les analyses par western blots, ELISA et immunohistochimie. La peroxydase de raifort est utilisée pour amplifier un signal faible et pour faciliter la détection d′une molécule cible, par exemple une protéine. Le produit P8375, type VI, est une poudre lyophilisée essentiellement dépourvue de sel. Elle est couramment utilisée pour déterminer la quantité de glucose et de peroxydes dans une solution. Elle a été employée pour étudier le signal sensoriel de neurones de la moelle épinière cervicale.
Un biocapteur thermostable basé sur la peroxydase de soja a été créé en réticulant et en « branchant » cette enzyme à une électrode en carbone vitreux à l′aide d′un hydrogel conducteur rédox. Cette enzyme a également été utilisée pour évaluer l′oxydation des lipoprotéines de faible densité.
Actions biochimiques/physiologiques
Lorsqu′elle est incubée en présence d′un substrat, la peroxydase de raifort produit un dérivé coloré, fluorimétrique ou luminescent qui permet la quantification. La peroxydase de raifort réduit légèrement le taux d′inhibition dans un mutant cydAB. Les inhibiteurs connus incluent l′azoture de sodium, le cyanure, la L-cystine, le dichromate, l′éthylène-thiourée, l′hydroxylamine, le sulfure, le vanadate, l′acide p-aminobenzoïque et les ions Cd2+, Co2+, Cu2+, Fe3+, Mn2+, Ni2+ et Pb2+.
L′HRP se combine facilement au peroxyde d′hydrogène (H2O2) et le complexe [HRP-H2O2] qui en découle peut oxyder un vaste éventail de donneurs d′hydrogène. La plage de pH optimale est de 6,0-6,5 et l′enzyme est plus stable dans la plage de pH 5,0-9,0. L′HRP peut être conjuguée à des anticorps selon diverses méthodes, notamment au glutaraldéhyde, par oxydation au periodate, par des ponts disulfures et en utilisant des agents de réticulation amino et thiol. Elle est plus stable et plus petite que la β-galactosidase ou la phosphatase alcaline, et constitue une étiquette enzymatique de prédilection. Sa glycosylation permet également de réduire la liaison non spécifique.
Définition de l'unité
Une unité de pyrogallol forme 1,0 mg de purpurogalline à partir de pyrogallol en 20 sec à pH 6,0 et 20 °C.
Remarque sur l'analyse
La valeur RZ (Reinheitszahl) est le rapport d′absorbance A403/A275 mesuré à 0,5-1,0 mg/ml dans de l′eau désionisée. C′est une mesure de la teneur en hémine, plutôt que de l′activité enzymatique. Il est possible que des préparations présentant une valeur RZ élevée aient une faible activité enzymatique.
Autres remarques
Pour en savoir plus sur la peroxydase, rendez-vous sur www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Inhibiteur
Réf. du produit
Description
Tarif
Substrat
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
A Thermostable Hydrogen Peroxide Sensor Based on "Wiring" of Soybean Peroxidase
Analytical Chemistry, 67 (23), 4247-4249 (1995)
Marilyn S Lee et al.
Synthetic and systems biotechnology, 5(3), 145-154 (2020-07-09)
Cell-free systems contain many proteins and metabolites required for complex functions such as transcription and translation or multi-step metabolic conversions. Research into expanding the delivery of these systems by drying or by embedding into other materials is enabling new applications
Filip Mollerup et al.
PloS one, 14(5), e0216546-e0216546 (2019-05-16)
Copper radical alcohol oxidases belonging to auxiliary activity family 5, subfamily 2 (AA5_2) catalyze the oxidation of galactose and galactosides, as well as aliphatic alcohols. Despite their broad applied potential, so far very few AA5_2 members have been biochemically characterized.
Krishna Mohan Pathi et al.
Frontiers in plant science, 11, 543895-543895 (2020-11-17)
Biotic stresses caused by microbial pathogens impair crop yield and quality if not restricted by expensive and often ecologically problematic pesticides. For a sustainable agriculture of tomorrow, breeding or engineering of pathogen-resistant crop varieties is therefore a major cornerstone. Maize
E Wieland et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 90(13), 5929-5933 (1993-07-01)
Oxidative modification of low density lipoprotein is believed to be an important pathway by which the lipoprotein becomes atherogenic. The in vitro systems for oxidative modification of low density lipoprotein thus far described all appear to depend upon the presence
Articles
Discover our peroxidase from horseradish enzymes, products, substrates, and inhibitors for your ELISA, immunoassay, and protein application needs.
Discover our peroxidase from horseradish enzymes, products, substrates, and inhibitors for your ELISA, immunoassay, and protein application needs.
Discover our peroxidase from horseradish enzymes, products, substrates, and inhibitors for your ELISA, immunoassay, and protein application needs.
Discover our peroxidase from horseradish enzymes, products, substrates, and inhibitors for your ELISA, immunoassay, and protein application needs.
Protocoles
Reinheitszahl (RZ) is the ratio of absorbance due to hemin (A403, Soret region) to absorbance due to protein (A275).
Reinheitszahl (RZ) is the ratio of absorbance due to hemin (A403, Soret region) to absorbance due to protein (A275).
Reinheitszahl (RZ) is the ratio of absorbance due to hemin (A403, Soret region) to absorbance due to protein (A275).
Reinheitszahl (RZ) is the ratio of absorbance due to hemin (A403, Soret region) to absorbance due to protein (A275).
Afficher tout