A0156
N-(4-Aminobutyl)-N-ethylisoluminol
≥90%, powder
Synonyme(s) :
4-(N1-Ethyl-4-aminobutylamino)phthalic hydrazide, 6-[N-(4-Aminobutyl)-N-ethylamino]-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione, ABEI
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
N-(4-Aminobutyl)-N-ethylisoluminol, ≥90%
Niveau de qualité
Essai
≥90%
Forme
powder
Pf
259-260 °C (lit.)
Solubilité
glacial acetic acid: 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCN(CCCCN)c1ccc2C(=O)NNC(=O)c2c1
InChI
1S/C14H20N4O2/c1-2-18(8-4-3-7-15)10-5-6-11-12(9-10)14(20)17-16-13(11)19/h5-6,9H,2-4,7-8,15H2,1H3,(H,16,19)(H,17,20)
Clé InChI
LEOJISUPFSWNMA-UHFFFAOYSA-N
Caractéristiques et avantages
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable