N6264
Neutral Red Solution, Buffered
Synonyme(s) :
Neutral Red solution, 3-Amino-7-dimethylamino-2-methylphenazine hydrochloride, Toluylene red
About This Item
Produits recommandés
Forme
solution
Durée de conservation
Expiry date on the label
IVD
for in vitro diagnostic use
Concentration
0.5% (w/v, acetate buffer, pH 5.2. Preservative added.)
pH
5.2
Application(s)
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[Cl-].Cc1cc2N=C3C=C\C(C=C3Nc2cc1N)=[N+](/C)C
InChI
1S/C15H16N4.ClH/c1-9-6-13-15(8-11(9)16)18-14-7-10(19(2)3)4-5-12(14)17-13;/h4-8H,16H2,1-3H3;1H
Clé InChI
PGSADBUBUOPOJS-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable