Merck
Toutes les photos(7)
Key Documents
06-935
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-récepteur aux œstrogènes α
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
ER-alpha, Estradiol receptor, Nuclear receptor subfamily 3 group A member 1
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (immunogen homology)
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ESR1(2099)
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Esr1(24890)
Description générale
Le récepteur aux œstrogènes α est une protéine de 65 kDa appartenant à la famille des récepteurs nucléaires stéroïdiens. Le récepteur aux œstrogènes α est un facteur de transcription activé par ligand et qui, une fois lié à l'œstrogène, induit un changement conformationnel qui permet sa dimérisation et le déroulement des séquences élémentaires de réponse à la liaison à l'œstrogène. Lorsqu'il est lié à l'ADN, le récepteur aux œstrogènes alpha peut réguler la transcription des gènes de manière positive ou négative. Comme d'autres récepteurs d'hormones stéroïdiennes, les récepteurs aux œstrogènes sont des protéines intracellulaires. Les récepteurs aux œstrogènes (ER) jouent un rôle important dans la régulation de la croissance des glandes mammaires et dans leur différenciation. Les tumeurs du sein ER-positives peuvent également montrer une réponse plus favorable aux thérapies anti-œstrogènes.
Spécificité
Cet anticorps reconnaît la région C-terminale du récepteur aux œstrogènes alpha.
Immunogène
Peptide linéaire conjugué à l'hémocyanine de patelle (KLH) et correspondant à l'extrémité C-terminale du récepteur aux œstrogènes alpha de rat.
Épitope : région C-terminale.
Application
  • Applications testées
  • Analyse par immunohistochimie (paraffine) : une dilution au 1/400e d'un lot représentatif a permis de détecter le récepteur des œstrogènes dans des coupes de tissu d'estomac, de cancer de l'utérus, de cancer du sein et de cancer du col de l'utérus humains.
  • Analyse par immunoprécipitation : une concentration de 4 µg/ml d'un lot représentatif a permis d'immunoprécipiter le récepteurs des œstrogènes à partir d'un lysat de cellules MCF-7.
  • Analyse par immunocytochimie : une dilution au 1/500e d'un lot représentatif a permis de détecter le récepteur des androgènes dans des cellules MCF-7.
  • Remarque : il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales, car les échantillons et les conditions expérimentales peuvent varier selon les utilisateurs. "
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
L'anticorps anti-récepteur aux œstrogènes, réf. 06-935, est un anticorps polyclonal de lapin qui permet de détecter le récepteur des œstrogènes et qui a été testé en western blotting, en immunocytochimie, en immunoprécipitation et en immunohistochimie (paraffine).
Sous-domaine de recherche
Hormones et récepteurs
Qualité
Produit évalué par western blotting sur un lysat de cellules MCF-7. Analyse par western blotting : une dilution au 1/1 000e de cet anticorps a permis de détecter le récepteur des œstrogènes dans du lysat de cellules MCF-7.
Description de la cible
Poids réel (observé) : env. 58 kDa. La référence P06211 sur UniProtKB/Swiss-Prot (ESR1_RAT) indique un poids moléculaire de 67 kDa. Un poids moléculaire compris entre 52 et 58 kDa peut être observé dans certains lysats cellulaires du fait des variants d'isoformes (Al-Bader, M.D. (2006). Reprod. Biol. Endocrinol. 4:13.; Geisler, J.G. et al. (2002). Diabetes. 51(7):2158-2169). Des bandes non caractérisées peuvent être observées à un poids moléculaire d'environ 10 kDa, 35 kDa, 41 kDa, 105 kDa et 220 kDa dans certains lysats cellulaires.
Forme physique
Anticorps polyclonal de lapin purifié, dans un tampon contenant 0,1 M de Tris-glycine (pH 7,4), 150 mM de NaCl et 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié par affinité
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Lysat de cellules MCF7
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, veuillez vous référer au certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Transcriptional regulation by a naturally occurring truncated rat estrogen receptor (ER), truncated ER product-1 (TERP-1).
Schreihofer, D A, et al.
Molecular Endocrinology, 13, 320-329 (1999)
Neurochemical characterization and sexual dimorphism of projections from the brain to abdominal and subcutaneous white adipose tissue in the rat.
Adler, ES; Hollis, JH; Clarke, IJ; Grattan, DR; Oldfield, BJ
The Journal of Neuroscience null
Specific modulation of estrogen receptor mRNA isoforms in rat pituitary throughout the estrous cycle and in response to steroid hormones.
Friend, K E, et al.
Molecular and cellular endocrinology, 131, 147-155 (1997)
Region and sex differences in constituent dopamine neurons and immunoreactivity for intracellular estrogen and androgen receptors in mesocortical projections in rats.
Kritzer, MF; Creutz, LM
The Journal of Neuroscience null
Differential expression of oestrogen receptor alpha following reproductive experience in young and middle-aged female rats.
E M Byrnes,J A Babb,R S Bridges
Journal of Neuroendocrinology null