N2889
Neutral Red Solution (0.33%)
3.3 g/L in DPBS, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
Neutral Red solution, 3-Amino-7-dimethylamino-2-methylphenazine hydrochloride, Toluylene red
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
sterile-filtered
Gamme de produits
BioReagent
Forme
solution
Concentration
3.3 g/L in DPBS
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Cl-].Cc1cc2N=C3C=C\C(C=C3Nc2cc1N)=[N+](/C)C
InChI
1S/C15H16N4.ClH/c1-9-6-13-15(8-11(9)16)18-14-7-10(19(2)3)4-5-12(14)17-13;/h4-8H,16H2,1-3H3;1H
Clé InChI
PGSADBUBUOPOJS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable