M3071
Moclobemide
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
4-chloro-N-[2-(4-morpholinyl)ethyl]benzamide, Aurorix, Moclamine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
white
Solubilité
DMSO: >20 mg/mL
Auteur
Roche
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
Clc1ccc(cc1)C(=O)NCCN2CCOCC2
InChI
1S/C13H17ClN2O2/c14-12-3-1-11(2-4-12)13(17)15-5-6-16-7-9-18-10-8-16/h1-4H,5-10H2,(H,15,17)
Clé InChI
YHXISWVBGDMDLQ-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Serotonin is stored in cells and metabolized by MAO, influencing CNS, GI, and platelet functions.
Serotonin is stored in cells and metabolized by MAO, influencing CNS, GI, and platelet functions.
Serotonin is stored in cells and metabolized by MAO, influencing CNS, GI, and platelet functions.
Serotonin is stored in cells and metabolized by MAO, influencing CNS, GI, and platelet functions.