Principaux documents
K6250
Sigma-Aldrich
2-Keto-D-gluconic acid hemicalcium salt hydrate
Synonyme(s) :
D-Arabino-2-hexulopyranosonic acid hemicalcium salt hydrate, Calcium 2-keto-D-gluconate
About This Item
Formule linéaire :
C6H9O7 · ½Ca · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.17 (anhydrous basis)
Beilstein:
3808734
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Essai
≥99% (TLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Solubilité
water: 49-51 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[H]O[H].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)C(=O)O[Ca]OC(=O)C(=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/2C6H10O7.Ca.H2O/c2*7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;;/h2*2-4,7-10H,1H2,(H,12,13);;1H2/q;;+2;/p-2/t2*2-,3-,4+;;/m11../s1
Clé InChI
LBTJSFDOKRLTMQ-LWDDDOIUSA-L
Autres remarques
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable