S4140
D-Saccharic acid potassium salt
≥98% (GC)
Synonyme(s) :
Glucaric Acid, Glucosaccharic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (GC)
Forme
powder
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Couleur
white to off-white
Pf
188 °C ((370 °F ))
Solubilité
soluble, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[K+].O[C@H]([C@@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O)[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C6H10O8.K/c7-1(3(9)5(11)12)2(8)4(10)6(13)14;/h1-4,7-10H,(H,11,12)(H,13,14);/q;+1/p-1/t1-,2-,3-,4+;/m1./s1
Clé InChI
UBYZGUWQNIEQMH-IAMDKXPVSA-M
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable