Key Documents
1.08543
Sigma-Aldrich
Ethyl alcohol, pure
≥99.8% (GC), for molecular biology
Synonyme(s) :
Alcool éthylique
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
46.07
Numéro Beilstein :
1718733
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Numéro de classement CE :
200-578-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
product name
Éthanol, for molecular biology
Densité de vapeur
1.59 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
44.6 mmHg ( 20 °C)
59 hPa ( 20 °C)
Pureté
≥99.8% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
683 °F
Puissance
6200 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
19 %, 60 °F
Impuretés
DNAses (nicking-activity), none detected
RNAses, none detected
≤0.0001% Heavy metals (as Pb)
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
Couleur
colorless
Indice de réfraction
n20/D 1.3600 (lit.)
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Point d'ébullition
78 °C (lit.)
Pf
−114 °C (lit.)
Température de transition
flash point 12 °C
Densité
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Clé InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
pour la biologie moléculaire
Application
Éthanol pour la biologie moléculaire. N° CAS 64-17-5, N° CE 200-578-6.
Remarque sur l'analyse
Apparence (couleur)incoloreApparence (description)transparentPureté (GC)≥ 99,8 %Acidité≤ 0,0002 meq/gAlcalinité≤ 0,0002 meq/gMétaux lourds (exprimés en Pb)≤ 0,0001 %DNases (activité de coupure) aucune détectableRNasesaucune détectable
Note de bas de page
1La distribution et l′utilisation de l′alcool éthylique en Suisse nécessite une licence émise par la Régie fédérale des alcools.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
55.4 °F
Point d'éclair (°C)
13 °C
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1