Key Documents
I1507
Sigma-Aldrich
Insuline human
≥95% (HPLC), semisynthetic, powder, non-sterile
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C257H383N65O77S6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
5807.57
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.83
Source biologique
semisynthetic
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Concentration
>75%
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Solubilité
0.01 M HCl: 0.5 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC[C@H](C)[C@H]1C(=O)N[C@H]2CSSC[C@@H](C(=O)N[C@@H](CSSC[C@@H](C(=O)NCC(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@@H](CSSC[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC2=O)CO)CC(C)C)CC3=CC=C(C=C3)O)CCC(=O)N)CC(C)C)CCC(=O)O)CC(=O)N)CC4=CC=C(C=C4)O)C(=O)N[C@@H](CC(=O)N)C(=O)O)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CC5=CC=CC=C5)C(=O)N[C@@H](CC6=CC=CC=C6)C(=O)N[C@@H](CC7=CC=C(C=C7)O)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)N8CCC[C@H]8C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)O)C(C)C)CC(C)C)CC9=CC=C(C=C9)O)CC(C)C)C)CCC(=O)O)C(C)C)CC(C)C)CC2=CNC=N2)CO)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CC2=CNC=N2)NC(=O)[C@H](CCC(=O)N)NC(=O)[C@H](CC(=O)N)NC(=O)[C@H](C(C)C)NC(=O)[C@H](CC2=CC=CC=C2)N)C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N1)CO)[C@@H](C)O)NC(=O)[C@H](CCC(=O)N)NC(=O)[C@H](CCC(=O)O)NC(=O)[C@H](C(C)C)NC(=O)[C@H]([C@@H](C)CC)NC(=O)CN
Clé InChI
PBGKTOXHQIOBKM-FHFVDXKLSA-N
Informations sur le gène
human ... INS(3630)
Description générale
Research area: Cell Signaling
Insulin binds to the receptors of target cells in the liver, skeletal muscle and fat, b cells, brain cells, and many other cells. The insulin gene is located on human chromosome 11p15.5.
Application
Insulin human has been used:
  • in artificial cerebrospinal fluid (aCSF) to study the effect of preoptic area administration of insulin on core body temperature (CBT) in mice
  • in contact-mode scanning probe electrospray ionization (SPESI) to study the effect of substrate vibration on ionization efficiency
  • as a component of adipocyte differentiation media
Actions biochimiques/physiologiques
Hormone polypeptidique à deux chaînes produite par les cellules β des îlots de Langerhans. Son poids moléculaire est d′environ 5 800 Da. Les chaînes α et β sont reliées par deux ponts disulfure interchaînes. La chaîne α contient un pont disulfure intrachaîne. L′insuline régule l′absorption, l′utilisation et le stockage par les cellules du glucose, des acides aminés et des acides gras et inhibe la dégradation du glycogène, des protéines et des graisses.
Insulin is important to maintain normal blood sugar levels. Insulin deficiency is associated with diabetes mellitus.
Insulin signaling is associated with two important pathways namely: phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K, a lipid kinase)/AKT (also known as PKB or protein kinase B) pathway and the Raf/Ras/MEK/ MAPK (mitogen-activated protein kinase, also known as ERK or extracellular signal-regulated kinase) pathway. Insulin increases the metabolic pathways controlling glycogen synthesis, gene expression, DNA synthesis, and Na+/K+ pump. It inhibits metabolic pathways regulating apoptosis and autophagy.
Autres remarques
InChI : 1S/C257H383N65O77S6/c1-29-131(23)205(313-193(339)104-259)252(393)317-204(130(21)22)248(389)288-159(75-82-200(349)350)217(358)282-156(71-78-189(263)335)221(362)308-183-116-403-404-117-184-243(384)305-178(111-324)240(381)294-162(88-123(7)8)225(366)295-168(95-140-53-61-146(329)62-54-140)228(369)283-154(69-76-187(261)333)218(359)290-161(87-122(5)6)223(364)285-158(74-81-199(347)348)220(361)302-174(101-190(264)336)235(376)298-170(97-142-57-65-148(331)66-58-142)231(372)309-182(242(383)304-176(255(396)397)103-192(266)338)115-402-401-114-181(214(355)273-107-194(340)278-153(72-79-197(343)344)216(357)281-151(51-42-84-271-257(267)268)212(353)272-108-195(341)279-166(93-138-46-36-32-37-47-138)227(368)297-167(94-139-48-38-33-39-49-139)230(371)299-171(98-143-59-67-149(332)68-60-143)238(379)320-208(135(27)327)254(395)322-85-43-52-186(322)246(387)286-152(50-40-41-83-258)222(363)321-209(136(28)328)256(398)399)311-250(391)203(129(19)20)316-236(377)164(90-125(11)12)292-229(370)169(96-141-55-63-147(330)64-56-141)296-224(365)160(86-121(3)4)289-210(351)133(25)277-215(356)157(73-80-198(345)346)287-247(388)202(128(17)18)315-237(378)165(91-126(13)14)293-233(374)173(100-145-106-270-120-276-145)301-239(380)177(110-323)280-196(342)109-274-213(354)180(113-400-405-118-185(310-244(183)385)245(386)319-207(134(26)326)253(394)306-179(112-325)241(382)318-206(132(24)30-2)251(392)312-184)307-226(367)163(89-124(9)10)291-232(373)172(99-144-105-269-119-275-144)300-219(360)155(70-77-188(262)334)284-234(375)175(102-191(265)337)303-249(390)201(127(15)16)314-211(352)150(260)92-137-44-34-31-35-45-137/h31-39,44-49,53-68,105-106,119-136,150-186,201-209,323-332H,29-30,40-43,50-52,69-104,107-118,258-260H2,1-28H3,(H2,261,333)(H2,262,334)(H2,263,335)(H2,264,336)(H2,265,337)(H2,266,338)(H,269,275)(H,270,276)(H,272,353)(H,273,355)(H,274,354)(H,277,356)(H,278,340)(H,279,341)(H,280,342)(H,281,357)(H,282,358)(H,283,369)(H,284,375)(H,285,364)(H,286,387)(H,287,388)(H,288,389)(H,289,351)(H,290,359)(H,291,373)(H,292,370)(H,293,374)(H,294,381)(H,295,366)(H,296,365)(H,297,368)(H,298,376)(H,299,371)(H,300,360)(H,301,380)(H,302,361)(H,303,390)(H,304,383)(H,305,384)(H,306,394)(H,307,367)(H,308,362)(H,309,372)(H,310,385)(H,311,391)(H,312,392)(H,313,339)(H,314,352)(H,315,378)(H,316,377)(H,317,393)(H,318,382)(H,319,386)(H,320,379)(H,321,363)(H,343,344)(H,345,346)(H,347,348)(H,349,350)(H,396,397)(H,398,399)(H4,267,268,271)/t131-,132-,133-,134+,135+,136+,150-,151-,152-,153-,154-,155-,156-,157-,158-,159-,160-,161-,162-,163-,164-,165-,166-,167-,168-,169-,170-,171-,172-,173-,174-,175-,176-,177-,178-,179-,180-,181-,182-,183-,184-,185-,186-,201-,202-,203-,204-,205-,206-,207-,208-,209-/m0/s1
Notes préparatoires
Derived from porcine insulin
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Dose-and type-dependent effects of long-chain fatty acids on adipogenesis and lipogenesis of bovine adipocytes
Yanting C, et al.
Journal of Dairy Science, 101(2), 1601-1615 (2018)
The Role of Melatonin Preconditioning on Survival of Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells in Differentiation to Osteoblasts
Rafat A, et al.
Iranian Red Crescent Medical Journal (2018)
The role of insulin-like growth factor 2 and its receptors in human tumors
Pavelic K, et al.
Molecular Medicine, 8(12), 771-780 (2002)
Manuel Sanchez-Alavez et al.
Diabetes, 59(1), 43-50 (2009-10-23)
Temperature and nutrient homeostasis are two interdependent components of energy balance regulated by distinct sets of hypothalamic neurons. The objective is to examine the role of the metabolic signal insulin in the control of core body temperature (CBT). The effect
Lutein leads to a decrease of factor D secretion by cultured mature human adipocytes
Tian Y, et al.
Journal of Ophthalmology, 2015 (2015)
Protocoles
Chromatographic technique identifies insulin variants efficiently, aiding in pharmacokinetics.
Chromatographic technique identifies insulin variants efficiently, aiding in pharmacokinetics.
Chromatographic technique identifies insulin variants efficiently, aiding in pharmacokinetics.
Chromatographic technique identifies insulin variants efficiently, aiding in pharmacokinetics.