H9539
Anti-HMGB1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Amphoterin, Anti-High mobility group box 1, Anti-High mobility group protein 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 25 kDa
Espèces réactives
rat, mouse, human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Validation améliorée
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using HEK-293T cell lysates.
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using 3T3 or PC12 cell lysates.
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HMGB1(3146)
mouse ... Hmgb1(15289)
rat ... Hmgb1(25459)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
For extended storage, freeze in working aliquots.
Repeated freezing and thawing, or storage in “frostfree” freezers, is not recommended. If slight turbidity occurs upon prolonged storage, clarify the solution by centrifugation before use. Working dilutions should be discarded if not used within 12 hours.
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable