H9664
Anti-HMGB1 (HMG1) (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Amphoterin, Anti-High mobility group box 1, Anti-High mobility group protein 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 25 kDa
Espèces réactives
human, rat, mouse
Validation améliorée
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 10 μg using HEK-293T cell lysates
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using paraformaldehyde-Triton fixed PC12 cultured cells.
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using 3T3 cell lysates
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HMGB1(3146)
mouse ... Hmgb1(15289)
rat ... Hmgb1(25459)
Description générale
Immunogène
Application
Western Blotting (1 paper)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité