H6036
1,3,5-Tris(4-hydroxyphenyl)-4-propyl-1H-pyrazole
powder, ≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
PPT
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to tan
Solubilité
DMSO: soluble 20 mg/mL
H2O: insoluble
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCc1c(nn(-c2ccc(O)cc2)c1-c3ccc(O)cc3)-c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C24H22N2O3/c1-2-3-22-23(16-4-10-19(27)11-5-16)25-26(18-8-14-21(29)15-9-18)24(22)17-6-12-20(28)13-7-17/h4-15,27-29H,2-3H2,1H3
Clé InChI
IOTXSIGGFRQYKW-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ESR1(2099)
Description générale
1,3,5-tris(4-hydroxyphenyl)-4-propyl-1H-pyrazole is also termed as PPT. ERα is found in the nuclear and extranuclear sites in principal and inhibitory neurons.
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable