Principaux documents
AP182P
Sigma-Aldrich
Donkey Anti-Rabbit IgG Antibody, HRP conjugate, Species Adsorbed
Chemicon®, from donkey
Synonyme(s) :
Anticorps anti-lapin conjugué à la HRP
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.46
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
donkey
Niveau de qualité
Conjugué
peroxidase conjugate
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rabbit
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
L'immunoglobuline G (IgG) est l'une des protéines les plus abondantes dans le sérum humain. Son taux sanguin chez l'adulte se situe normalement entre 8 et 17 mg/ml. L'IgG est essentielle à notre défense contre les micro-organismes. Elle est produite par les lymphocytes B dans le cadre de la réponse immunitaire adaptative. La molécule d'IgG a deux fonctions distinctes : se fixer aux agents pathogènes ayant déclenché la réponse immunitaire et recruter d'autres cellules et molécules pour détruire l'antigène. Le pool d'IgG présente une certaine variabilité générée par recombinaison somatique, et on estime à 1 011 variants le nombre de spécificités chez un individu à un instant t.
Spécificité
IgG de lapin
Application
&
Domaine de recherche
Anticorps secondaires et anticorps de contrôle
Dosages immunoenzymatiques et westerns blots : dilution du 1/5000e au 1/100000e.
Immunohistochimie : dilution du 1/500e au 1/5000e.
Western blotting with ECL substrates:
Sous-domaine de recherche
Anticorps secondaires adsorbés pour double marquage
Forme physique
Produit lyophilisé. Tampon = phosphate de sodium 0,01 M, NaCl 0,25 M, pH 7,6 avec 15 mg/ml de BSA. Ne contient aucun conservateur.
RECONSTITUTION :
Reconstituer dans 500 μl d'eau distillée stérile.
Stockage et stabilité
Conserver le produit lyophilisé entre 2 et 8 °C pendant 12 mois maximum. Après reconstitution, le produit est stable plusieurs semaines entre 2 et 8 °C sous forme liquide, non diluée. Pour un stockage prolongé du produit reconstitué, ajouter le même volume de glycérol de façon à obtenir une concentration finale de 50 % de glycérol, puis conserver pendant 12 mois maximum à -20 °C en aliquotes non diluées. Remarque importante : après l'ajout du glycérol, la concentration de la protéine (et des sels tampons) sera réduite de moitié par rapport à la concentration initiale. Éviter les congélation/décongélation répétées.
AVERTISSEMENT :
L'azoture de sodium utilisé comme conservateur inhibe considérablement l'activité enzymatique de la peroxydase de raifort.
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Natsumi Shimizu et al.
The Journal of reproduction and development, 60(3), 179-186 (2014-03-04)
In the mammalian testis, the ubiquitin-proteasome system plays important roles in the process that promotes the formation of mature sperm. We recently identified zygote-specific proteasome assembly chaperone (ZPAC), which is specifically expressed in the mouse gonads and zygote. ZPAC mediates
Michael L Reiser et al.
Scientific reports, 7(1), 736-736 (2017-04-09)
TOLL-like receptor (TLR) ligands activate both innate and adaptive immune cells, while modulating the cellular immune response. The outer membrane protein (OMP) from Neisseria meninigitidis, PorB, is a naturally occurring TLR2 ligand and functions as an adjuvant. Here, we demonstrate
Hiroaki Hiramatsu et al.
Scientific reports, 7(1), 889-889 (2017-04-20)
Glioma initiating cells (GICs) are thought to contribute to therapeutic resistance and tumor recurrence in glioblastoma, a lethal primary brain tumor in adults. Although the stem-like properties of GICs, such as self-renewal and tumorigenicity, are epigenetically regulated, the role of
M G Frasch et al.
Journal of neuroinflammation, 13(1), 103-103 (2016-05-12)
Neuroinflammation in utero may contribute to brain injury resulting in life-long neurological disabilities. The pivotal role of the efferent cholinergic anti-inflammatory pathway (CAP) in controlling inflammation, e.g., by inhibiting the HMGB1 release, via the macrophages' α7 nicotinic acetylcholine receptor (α7nAChR)
Allison L Isola et al.
Oncotarget, 9(1), 1187-1199 (2018-02-09)
Exosomes are naturally occurring membrane-bound nanovesicles generated constitutively and released by various cell types, and often in higher quantities by tumor cells. Exosomes may facilitate communication between the primary tumor and its local microenvironment, supporting cell invasion and other early