Principaux documents
GS128
Sigma-Aldrich
Giemsa Stain, Modified
Synonyme(s) :
Giemsa Solution
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116121
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
Forme
solution
Durée de conservation
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
Concentration
0.4 % (w/v) in buffered methanol solution, pH 6.8, with stabilizers
pH
6.75-6.95
Application(s)
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=CC(=[NH2+])C=C3Sc2c1
InChI
1S/C14H13N3S.ClH/c1-17(2)10-4-6-12-14(8-10)18-13-7-9(15)3-5-11(13)16-12;/h3-8,15H,1-2H3;1H
Clé InChI
NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N
Application
When blood films are stained using Giemsa Stain, the nucleus and cytoplasm of white blood cells take on characteristic blue or pink coloration. The use of purified eosin and thiazine dyes minimizes lot-to-lot variation.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
51.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
11 °C - closed cup
Serena Cervantes et al.
Autophagy, 10(1), 80-92 (2013-11-28)
Autophagy is a catabolic pathway typically induced by nutrient starvation to recycle amino acids, but can also function in removing damaged organelles. In addition, this pathway plays a key role in eukaryotic development. To date, not much is known about
Jimmy Y C Chow et al.
American journal of physiology. Gastrointestinal and liver physiology, 294(4), G899-G905 (2008-02-02)
Transforming growth factor-beta (TGF-beta) suppresses growth via the TGF-beta-SMAD pathway but promotes growth in cancer cells with disrupted SMAD signaling and corresponds to an invasive phenotype. TGF-beta also downregulates the tumor suppressor PTEN that is rarely mutated in sporadic pancreatic
Contenu apparenté
Un aperçu de la science et de la pratique de la bactériologie en diagnostic clinique. Apprenez-en davantage sur l'application des colorants standards et spéciaux pour l'analyse au microscope.
Un aperçu de la science et de la pratique de la bactériologie en diagnostic clinique. Apprenez-en davantage sur l'application des colorants standards et spéciaux pour l'analyse au microscope.
Un aperçu de la science et de la pratique de la bactériologie en diagnostic clinique. Apprenez-en davantage sur l'application des colorants standards et spéciaux pour l'analyse au microscope.
Apprenez-en davantage sur l'étude clinique du sang, des organes hématopoïétiques et des maladies du sang, y compris sur le traitement et la prévention, ainsi que sur les colorants employés dans les analyses hématologiques.
Afficher tout