Principaux documents
1.09204
Sigma-Aldrich
Solution d′azur-éosine-bleu de méthylène pour coloration Giemsa
for microscopy
About This Item
Code UNSPSC :
41116130
Nomenclature NACRES :
NA.05
Qualité
for microscopy
Niveau de qualité
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
455 °C
Composition
C.I. 45380, 2.4 g/L
C.I. 52015 + Azure, 4.1 g/L
contains CH3OH
Limite d'explosivité
5.5-44 % (v/v) Methanol)
IVD
for in vitro diagnostic use
Technique(s)
microbe id | staining: suitable
pH
6.1-7.0 (20 °C in H2O, undiluted)
pb
>65 °C/1013 hPa
Température de transition
flash point 18 °C
Densité
0.99 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
15-25°C
Description générale
La solution d'azur de méthylène-éosine-bleu de méthylène de Giemsa pour la microscopie peut être utilisée pour la coloration de frottis de sang et de moelle osseuse, de coupes incluses en paraffine ou d'échantillons cytologiques cliniques. La coloration de Giemsa fait partie des principales techniques utilisées en histologie ; elle est plus efficace que la coloration à l'hématoxyline-éosine (H&E) pour mettre en évidence différentes cellules ainsi que leurs caractéristiques morphologiques. Dans les applications hématologiques, le réactif de Giemsa est souvent associé à d'autres solutions colorantes, par exemple la solution de May-Grünwald pour une coloration panoptique de Pappenheim (MGG). Cette solution prête à l'emploi permet généralement de colorer les noyaux en rouge du fait des interactions moléculaires qui s'opèrent entre l'éosine Y et un complexe azur B/ADN. Les deux colorants s'assemblent pour former un complexe éosine Y/azur B/ADN dont l'intensité de coloration dépend de la teneur en azur B et du rapport azur B:éosine Y. De plus, le colorant formé peut varier sous l'influence de la fixation, des temps de coloration ainsi que du pH des solutions ou des substances tampons. Dans les applications histologiques et clinico-cytologiques, la coloration de Giemsa seule (sans colorations supplémentaires) est utilisée comme technique de coloration panoptique étendue. Dans cette méthode, la couleur des différents constituants cellulaires est influencée par le prétraitement de l'échantillon. Ici, les structures contenant de la chromatine (p. ex. noyaux cellulaires) apparaissent dans différentes nuances de bleu tandis que les composants acidophiles sont mis en évidence dans un dégradé de tons rouges. Un flacon de 500 ml permet d'effectuer 3 500 à 5 000 colorations. Il s'agit d'un produit de diagnostic in vitro (DIV) autorisé et certifié CE. Pour toute information complémentaire, nous vous invitons à consulter les instructions d'utilisation téléchargeables sur cette page.
Application
Pour la microscopie. Pour la coloration de frottis de sang ou de moelle osseuse, de sections en paraffine et de spécimens cytologiques cliniques.
Remarque sur l'analyse
Pour connaître les résultats de la coloration, veuillez cliquer sur le lien "Instructions for Use" (Instructions d'utilisation) dans la rubrique Documentation ci-dessous.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
64.4 °F
Point d'éclair (°C)
18 °C
Dora Posfai et al.
Cell chemical biology, 27(6), 719-727 (2020-04-25)
Plasmodium vivax infects hepatocytes to form schizonts that cause blood infection, or dormant hypnozoites that can persist for months in the liver before leading to relapsing blood infections. The molecular processes that drive P. vivax schizont and hypnozoite survival remain