Principaux documents
MG128
Sigma-Aldrich
May-Grünwald Stain
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116121
Nomenclature NACRES :
NA.47
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
solution
Niveau de qualité
Durée de conservation
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
Concentration
0.25 % (w/v) in methanol
Application(s)
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Application
For use in the differential staining of cellular elements of blood
Notes préparatoires
Prepared with non-polychromed (non-oxidized) methylene blue and eosin Y.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
51.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
11 °C - closed cup