G119
GYKI 52466 hydrochloride
solid
Synonyme(s) :
1-(4-Aminophenyl)-4-methyl-7,8-methylenedioxy-5H-2,3-benzodiazepine hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: 0.39 mg/mL
ethanol: 0.4 mg/mL
0.1 M HCl: 0.68 mg/mL
methanol: 1 mg/mL
H2O: >10 mg/mL
Chaîne SMILES
Cl[H].CC1=NN=C(c2ccc(N)cc2)c3cc4OCOc4cc3C1
InChI
1S/C17H15N3O2.ClH/c1-10-6-12-7-15-16(22-9-21-15)8-14(12)17(20-19-10)11-2-4-13(18)5-3-11;/h2-5,7-8H,6,9,18H2,1H3;1H
Clé InChI
RUBSCPARMVJNKX-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... GRIA1(2890) , GRIA2(2891) , GRIA3(2892) , GRIA4(2893)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable