520222
PPACK dihydrochloride
≥80% (HPLC), solid, thrombin inhibitor, Calbiochem®
Synonyme(s) :
PPACK, Dihydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
PPACK, Dihydrochloride, PPACK, Dihydrochloride, CAS 82188-90-7, is an extremely potent and selective irreversible inhibitor of thrombin (Kobs/[I] = 10⁷M⁻¹S⁻¹). Reacts with thrombin in a 1:1 stoichiometry.
Description
Merck USA index - 14, 7699
Niveau de qualité
Essai
≥80% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated
protect from light
Couleur
white
Solubilité
water: 100 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
ClCC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H]1N(CCC1)C(=O)[C@H](N)Cc2ccccc2)CCCN=C(N)N.Cl.Cl
InChI
1S/C21H31ClN6O3.2ClH/c22-13-18(29)16(8-4-10-26-21(24)25)27-19(30)17-9-5-11-28(17)20(31)15(23)12-14-6-2-1-3-7-14;;/h1-3,6-7,15-17H,4-5,8-13,23H2,(H,27,30)(H4,24,25,26);2*1H/t15-,16+,17+;;/m1../s1
Clé InChI
XKDCRQWZLPWLFG-LKLBIAKRSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Thrombin
Conditionnement
Avertissement
Séquence
Reconstitution
Autres remarques
Odake S., et al. 1995. J. Enzyme Inhib.9, 17.
Arni, R.K., et al. 1993. Biochemistry 32, 4727.
Yamashita, T., et al. 1993. Thromb. Res. 69, 93.
Schmaier, A.H., et al. 1992. Thromb. Res.67, 479.
Collen, D., et al. 1982. J. Lab. Clin. Med.99, 76.
Kettner, C., and Shaw, E. 1981. Methods Enzymol.80, 826.
Kettner, C., and Shaw, E. 1979. Thromb. Res.14, 969.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable