F7053
Anticorps monoclonal anti-vinculine antibody produced in mouse
clone hVIN-1, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Monoclonal Anti-Vinculin antibody produced in mouse
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
FITC conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
hVIN-1, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 116 kDa
Espèces réactives
frog, chicken, mouse, canine, human, bovine, rat, turkey
Conditions de stockage
protect from light
Technique(s)
direct immunofluorescence: 1:50 using methanol/acetone fixed cultured bovine MDBK cells
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... VCL(7414)
mouse ... Vcl(22330)
rat ... Vcl(305679)
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable