Key Documents
E9875
Sigma-Aldrich
Estrone 3-methyl ether
≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
3-Methoxy-1,3,5(10)-estratrien-17-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H24O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.39
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51111800
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Source biologique
synthetic (organic)
Stérilité
non-sterile
Pureté
≥97% (HPLC)
Forme
powder
Solubilité
chloroform: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
COc1ccc2C3CCC4(C)C(CCC4=O)C3CCc2c1
InChI
1S/C19H24O2/c1-19-10-9-15-14-6-4-13(21-2)11-12(14)3-5-16(15)17(19)7-8-18(19)20/h4,6,11,15-17H,3,5,7-10H2,1-2H3/t15-,16-,17+,19+/m1/s1
Clé InChI
BCWWDWHFBMPLFQ-VXNCWWDNSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Ewa Kozłowska et al.
Scientific reports, 9(1), 10734-10734 (2019-07-26)
Estrone, estradiol, ethynylestradiol and estrone 3-methyl ether underwent a biotransformation process in the submerged culture of Isaria fumosorosea KCh J2. Estrone was transformed into seven metabolites, four of which were glycosylated. Estradiol was selectively glycosylated at C-3 and then transformed