Merck
S5512
Streptavidine−Peroxydase from Streptomyces avidinii
lyophilized powder
Synonyme(s) :
Streptavidin−HRP from Streptomyces avidinii
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
conjugate
peroxidase conjugate
Quality Segment
form
lyophilized powder
composition
Protein, ≥70% E1%/280
technique(s)
direct ELISA: 1:50,000
storage temp.
−20°C
General description
La streptavidine est couplée à la peroxydase de raifort (HRP) dans du tampon citrate à pH 6,0 et selon une modification de la procédure publiée pour former un conjugué d′un rapport 1 à 1. Le poids moléculaire de la HRP est d′environ 44 kDa et celui de la streptavidine est d′environ 60 kDa.
La streptavidine est considérée comme un agent de liaison à la biotine à haute affinité qui présente une résistance aux conditions extrêmes de pH, de détergents, de température, de dénaturants et d′enzymes, ce qui en fait un réactif couramment utilisée en biologie moléculaire et en biotechnologie.
La streptavidine tire son nom de la source bactérienne dont elle est issue, Streptomyces avidinii, ainsi que de l′avidine, protéine provenant du blanc d′œuf de poule, qui possède une forte affinité pour la biotine. Son centre homologue présente une similarité de séquence de 33 % avec l′avidine, et les deux protéines ont également en commun une structure tétramérique. Il s′agit d′une protéine tétramérique cristalline d′un poids moléculaire de 4 x 15 kDa. Elle se lie à quatre molécules de biotine. La streptavidine ne comporte pas de glucides ou d′acides aminés contenant du soufre.
Application
La streptavidine-peroxydase de Streptomyces avidinii a été utilisée comme réactif secondaire pour détecter les anticorps biotinylés dans des procédures standard par ELISA, immunoblots et immunocytochimie.
La streptavidine-peroxydase de Streptomyces avidinii a été utilisée pour les analyses ELISA (enzyme linked immunosorbent assay) et ELISPOT (Enzyme-Linked ImmunoSpot).
Biochem/physiol Actions
La streptavidine est un antibiotique qui fonctionne en se liant à la biotine et en entraînant la déplétion de celle vitamine essentielle dans l′environnement. En raison de ses propriétés uniques, la streptavidine voit de nombreuses applications dans les études biologiques, notamment en immunothérapie, dans les immunoessais, les tests d′hybridation, l′activation des lymphocytes, la localisation d′antigènes et la chromatographie d′affinité.
Packaging
Conditionnement en fonction de la teneur en protéines
Physical form
Poudre lyophilisée contenant des sels de tampon citrate.
Preparation Note
Marquée à la peroxydase de type VI par une méthode modifiée selon O′Sullivan, M.J., et al., FEBS Lett., 95, 311 (1978).
Purifiée par chromatographie d′affinité.
Analysis Note
La dilution de travail optimale doit être déterminée empiriquement en utilisant une plage de dilutions à partir d′une solution mère à 1 mg/ml dans du tampon.
Disclaimer
Sauf indication contraire dans nos catalogues ou autre documentation de la Société accompagnant de(s) produit(s), nos produits sont conçus uniquement pour la recherche et ne peuvent pas être utilisés dans d′autres buts, ce qui inclut mais sans s′y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations de diagnostic in vitro, les usages thérapeutiques ex vivo ou in vivo et tout type de consommation par ou d′application à l′homme ou aux animaux.