EL4 Cell Line murine
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 85023105, mouse blood, Lymphoblast
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse blood
Conditionnement
tube of 5 μg 85023105-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85023105-1VL
Mode de croissance
Suspension
Caryotype
2n = 39
Morphologie
Lymphoblast
Produits
A surface antigen induced by leukaemia type G virus; H-2b and Thy-1.2 antigens; Interleukin 4 (IL-4), H-2b, Thy1.2
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Application
Milieu de culture
Procédure de repiquage