Merck
SCC172
Lignée cellulaire murine d’adénocarcinome du côlon MC38
Mouse
Synonyme(s) :
cellules d’adénocarcinome de souris, lignée cellulaire de cancer du côlon, lignée cellulaire de carcinome de souris, lignée cellulaire de carcinome murin, lignée cellulaire de colon de souris 38, lignée cellulaire d’adénocarcinome, lignée cellulaire d’adénocarcinome du côlon, lignée cellulaire MCA38
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NA.45
Biological source:
mouse
Manufacturer/tradename:
Millipore
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Lignée cellulaire murine d′adénocarcinome du côlon MC38,
biological source
mouse
Quality Segment
packaging
vial of ≥1X10⁶ cells/vial  vials
manufacturer/tradename
Millipore
technique(s)
cell based assay: suitable, cell culture | mammalian: suitable
shipped in
liquid nitrogen
storage temp.
−196°C
General description
La forme la plus courante du cancer colorectal est l'adénocarcinome, responsable d'environ 96 % des cancers colorectaux. L'adénocarcinome affecte les cellules épithéliales glandulaires de l'organisme. Les facteurs de risque sont le tabagisme, l'obésité, une forte consommation d'alcool, une mauvaise alimentation et d'autres maladies inflammatoires de l'intestin. La présence de polypes du côlon, qui peuvent mettre de nombreuses années à devenir cancéreux, est une indication importante du cancer colorectal. Le dépistage précoce est donc particulièrement important pour prévenir la progression du cancer.
Les adénomes sont des polypes tumoraux bénins formés à partir de cellules épithéliales glandulaires qui développent progressivement des anomalies moléculaires jusqu'à devenir des cancers métastatiques et invasifs. L'ablation chirurgicale est courante pour traiter les adénomes prémalins ainsi que les adénocarcinomes métastatiques avancés. Les perspectives de survie sont déterminées par la progression de la maladie au moment du diagnostic. Les patients atteints d'adénocarcinome colorectal métastasé ont de mauvaises perspectives de survie, avec un taux de survie à 5 ans inférieur à 10 %.
Source
La lignée cellulaire MC38 a été dérivée d'une souris femelle C57BL/6.
Références
Bioessays 2015, 37(8): 909-920.
Cancer Res. 1975, 35(9): 2434-2439.
Application
  • Chaque flacon contient > 1 × 106 cellules viables.
  • Les cellules sont testées négatives aux maladies infectieuses à l'aide d'un panel Essential CLEAR murin de Charles River Animal Diagnostic Services.
  • L'origine murine des cellules est vérifiée, ainsi que l'absence de contamination inter-espèces avec l'humain, le rat, le hamster chinois, le hamster doré de Syrie et les primates non humains (PNH), à l'aide d'un panel Contamination CLEAR de Charles River Animal Diagnostic Services.
  • Les cellules sont exemptes de contamination aux mycoplasmes.
Features and Benefits
La lignée MC38 répond au besoin permanent d'analyser la progression de l'adénocarcinome colorectal, en élucidant les altérations moléculaires présentes dans les adénocarcinomes et la façon dont ces mutations entraînent la progression de la tumeur. La lignée MC38 est un modèle établi et bien caractérisé de cancer colorectal, présentant une croissance rapide et exprimant les marqueurs du côlon claudine-1 et SATB. La lignée cellulaire MC38 permet d'étudier les facteurs génomiques et épigénomiques afin d'identifier les options de traitement de l'adénocarcinome colorectal.
Preparation Note
Il est recommandé de conserver les cellules MC38 dans de l'azote liquide jusqu'à leur utilisation. Les cellules peuvent être repiquées au moins 10 fois après la première décongélation, sans modification significative de la fonctionnalité ou de l'expression des marqueurs cellulaires.
Other Notes
Ce produit est destiné à la vente et est exclusivement commercialisé auprès des établissements d'enseignement supérieur, aux seules fins de recherche académique interne, conformément aux modalités de la convention d'usage académique ("Academic Use Agreement") et comme spécifié dans la documentation du produit. Pour obtenir des informations sur d'autres usages de ce produit, veuillez écrire à [email protected].
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c