Merck
SCC145
Lignée de cellules épithéliales de la surface ovarienne de souris ID8
Mouse
Synonyme(s) :
ID-8, ID8/MOSEC
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NA.81
eCl@ss:
32011203
Biological source:
mouse
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Lignée de cellules épithéliales de la surface ovarienne de souris ID8, ID8 mouse ovarian surface epithelial cell line is frequently used as a syngeneic mouse model for human ovarian cancer.
biological source
mouse
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
liquid nitrogen
storage temp.
-140 to -196°C
General description
ID8 est l'une des 10 lignées clonales établies à partir de passages tardifs de cellules épithéliales de la surface ovarienne de souris C57BL/6 (MOSEC) . L'injection intrapéritonéale de chacune des 10 lignées clonales dans des souris C57BL/6 a entraîné la formation de tumeurs péritonéales et de liquide ascitique. Sur les 10 lignées clonales, ID8 présentait la charge tumorale la plus élevée. La lignée ID8 a été largement publiée et caractérisée, et elle est fréquemment utilisée comme modèle de souris syngénique pour le cancer de l'ovaire.
Le cancer de l'ovaire est la quatrième cause de décès liés au cancer chez les femmes. La maladie est fréquemment diagnostiquée à des stades tardifs, avec des tumeurs détectées dans toute la cavité péritonéale. Environ 90 % des tumeurs ovariennes proviennent de cellules épithéliales de la surface ovarienne . Des cellules épithéliales de la surface ovariennes (OSE) humaines et de souris ont été isolées et sont utilisées pour développer des modèles de cancer ovarien. Ces modèles impliquent généralement l'injection des cellules OSE humaines/souris par voie sous-cutanée, intrapéritonéale ou orthotopique dans des souris présentant un déficit immunitaire. Un inconvénient commun à ces modèles est l'absence d'un système immunitaire intact chez les souris hôtes.
En 2000, un modèle de souris syngénique immuno-compétente pour le cancer de l'ovaire a été présenté . Des cellules épithéliales de la surface ovarienne de souris (MOSEC) isolées à partir de souris C57BL/6 se sont transformées spontanément en cellules tumorigènes malignes après des passages prolongés in vitro . Les cellules MOSEC issues de passages tardifs ont perdu leurs propriétés in vitro classiques d'inhibition de contact de type "cobblestone" (structure en pavés imbriqués), typique des cellules épithéliales normales, et au lieu de cela ont formé des agrégats cellulaires multicouches qui sont typiques de cellules transformées. L'injection intrapéritonéale de cellules MOSEC de passages tardifs dans des souris C57BL/6 athymiques et normales, présentant une immunité intacte et syngéniques, a donné lieu à des tumeurs dans toute la cavité abdominale, comme celles observées chez les femmes atteintes de cancers de stade III et IV . Les cellules MOSEC sont donc des modèles de souris syngéniques utiles pour étudier le rôle du système immunitaire dans l'établissement et la progression du cancer de l'ovaire.
Analysis Note
• Chaque flacon contient au moins ≥ 1 × 10E6 cellules viables.
• Les cellules sont testées négatives aux maladies infectieuses à l'aide d'un panel Essential CLEAR pour la souris de Charles River Animal Diagnostic Services.
• Les cellules sont vérifiées pour s'assurer qu'elles sont bien de souris et négatives pour la contamination inter-espèces issue de rat, de hamster chinois, de hamster doré syrien, d'homme et de primate non humain (PNH) à l'aide d'un panel Contamination CLEAR de Charles River Animal Diagnostic Services.
• Les cellules sont négatives pour la contamination par les mycoplasmes.
Other Notes
Ce produit est destiné à la vente et commercialisé auprès des seuls établissements d'enseignement supérieur, aux seules fins de recherche académique interne, conformément aux modalités de la convention d'usage académique (Academic Use Agreement) et comme spécifié dans la documentation du produit. Pour obtenir des informations sur tout autre usage, veuillez écrire à [email protected].
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c