Principaux documents
SCC178
Sigma-Aldrich
Lignée cellulaire AT-3 de carcinome mammaire de souris
Mouse
Synonyme(s) :
Ms mammary gland cells
About This Item
Code UNSPSC :
41106514
eCl@ss :
32011203
Nomenclature NACRES :
NA.81
Nom du produit
Lignée cellulaire AT-3 de carcinome mammaire de souris, AT-3 mouse mammary tumor cell line may be used to develop mouse models for mammary cancer studies.
Source biologique
mouse
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
L'immunosuppression induite par la tumeur est un phénomène courant dans le cancer et une considération importante pour l'immunothérapie du cancer. Cependant, la plupart des études sur l'immunosuppression induite par les tumeurs reposent sur des modèles d'implants tumoraux, dans lesquels la maladie progresse rapidement et provoque généralement des réponses non physiologiques de l'hôte qui ne reproduisent pas le développement normal et la progression de la tumeur. Les modèles qui génèrent des tumeurs autochtones sont donc précieux, car ils fournissent des systèmes plus physiologiquement pertinents pour étudier les interactions entre la tumeur et l'hôte et les effets immunosuppresseurs à plus long terme.
La lignée cellulaire AT-3 a été isolée à partir d'une tumeur mammaire autologue provenant de cellules issues d'un modèle de souris transgénique MTAG . Les tumeurs mammaires issues des souris MTAG reproduisent fidèlement les changements observés dans les carcinomes mammaires humains au cours de la progression de la maladie . Les cellules AT-3 sont un modèle de souris utile pour les études sur la physiologie des tumeurs, représentatives des états pathologiques typiques chez l'homme.
Source :
la lignée cellulaire AT-3 provenait de cellules tumorales mammaires primaires d'une souris transgénique MTAG. Le modèle de souris MTAG exprime l'antigène T moyen du virus du polyome sous le contrôle du promoteur MMTV-LTR .
Remarque : Les cellules AT-3 présentent diverses morphologies en culture.
Description de la lignée cellulaire
Cellules cancéreuses
Application
Ce produit est vendu uniquement à des fins de recherche, conformément aux modalités de "l'Accord d'utilisation restreinte" qui régissent son utilisation, comme indiqué dans la fiche technique ou le certificat d'analyse du produit. Pour obtenir des informations sur d'autres usages de ce produit, veuillez écrire à [email protected].
Domaine de recherche
Cancer
Oncologie
La lignée cellulaire AT-3 de tumeur mammaire de souris peut être utilisée pour développer des modèles de souris pour les études sur le cancer mammaire.
Qualité
• Chaque flacon contient ≥ 1 × 10⁶ cellules viables.
• Les cellules sont testées négatives aux maladies infectieuses à l'aide d'un panel Essential CLEAR murin de Charles River Animal Diagnostic Services.
• L'origine murine des cellules est vérifiée, ainsi que l'absence de contamination inter-espèces avec le rat, le hamster chinois, le hamster doré de Syrie et les primates humains et non humains (PNH), à l'aide d'un panel Contamination CLEAR de Charles River Animal Diagnostic Services.
• Les cellules sont négatives pour la contamination par les mycoplasmes
Stockage et stabilité
À conserver dans l'azote liquide. Les cellules peuvent être repiquées au moins 10 fois après la première décongélation, sans modification significative de la fonctionnalité ou de l'expression des marqueurs cellulaires.
Clause de non-responsabilité
Ce produit contient des organismes génétiquement modifiés (OGM). Dans l'Union européenne, les OGM sont réglementés par les Directives 2001/18/CE et 2009/41/CE du Parlement européen et leur mise en œuvre nationale dans les États membres correspondants. Cette législation oblige {HCompany} à demander certaines informations vous concernant ainsi que l'établissement dans lequel les OGM sont manipulés. Cliquer ici pour obtenir le formulaire de Déclaration de l'utilisateur final.
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Trina J Stewart et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 179(5), 2851-2859 (2007-08-22)
Ag-specific and generalized forms of immunosuppression have been documented in animal tumor models. However, much of our knowledge on tumor-induced immunosuppression was acquired using tumor implant models, which do not reiterate the protracted nature of host-tumor interactions. Therefore, a transgenic
C T Guy et al.
Molecular and cellular biology, 12(3), 954-961 (1992-03-01)
The effect of mammary gland-specific expression of the polyomavirus middle T antigen was examined by establishing lines of transgenic mice that carry the middle T oncogene under the transcriptional control of the mouse mammary tumor virus promoter/enhancer. By contrast to
Florian Wiede et al.
Cancer discovery, 12(3), 752-773 (2021-11-20)
Immunotherapies aimed at alleviating the inhibitory constraints on T cells have revolutionized cancer management. To date, these have focused on the blockade of cell-surface checkpoints such as PD-1. Herein we identify protein tyrosine phosphatase 1B (PTP1B) as an intracellular checkpoint
C Patrick Reynolds et al.
Methods in molecular medicine, 111, 335-350 (2005-05-25)
Rodent models provide an important means of assessing antitumor activity vs toxicity for new cancer therapies. Tumors are often grown subcutaneously on the flank or back of animals, allowing accurate serial determination of tumor volume with calipers by measuring the
Multiphoton Microscopy of FITC-labelled Fusobacterium nucleatum in a Mouse in vivo Model of Breast Cancer.
Parhi, et al.
Bio-protocol, 13, e4635-e4635 (2023)