Principaux documents
C3416
Sigma-Aldrich
Carbénicilline disodium salt
Carbenicillin disodium salt
BioReagent, suitable for plant cell culture
Synonyme(s) :
α-Carboxybenzylpénicilline disodium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H16N2Na2O6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
422.36
Beilstein:
5722128
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51282413
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.76
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Gamme de produits
BioReagent
Niveau de qualité
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | plant: suitable
Solubilité
H2O: 50 mg/mL
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Application(s)
agriculture
Mode d’action
cell wall synthesis | interferes
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)C(C([O-])=O)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
InChI
1S/C17H18N2O6S.2Na/c1-17(2)11(16(24)25)19-13(21)10(14(19)26-17)18-12(20)9(15(22)23)8-6-4-3-5-7-8;;/h3-7,9-11,14H,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23)(H,24,25);;/q;2*+1/p-2/t9?,10-,11+,14-;;/m1../s1
Clé InChI
RTYJTGSCYUUYAL-YCAHSCEMSA-L
Description générale
Chemical structure: ß-lactam
Application
Recommended for antibacterial use in cell culture media at 100 μg/ml and for selection of ampr transformed cells.
Actions biochimiques/physiologiques
Mode d'action : Ce produit est un antibiotique du type carboxypénicilline qui inhibe la synthèse de la paroi cellulaire chez les bactéries (réticulation du peptidoglycane) en inactivant les transpeptidases situées sur la face interne de la membrane cellulaire.
Spectre antimicrobien : Produit actif contre les bactéries à Gram positif et à Gram négatif
Forme physique
Hygroscopic powder
Remarque sur l'analyse
Produit stable pendant trois jours à 37 °C.
Autres remarques
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.Keep in a dry place.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Edward Avilés et al.
Organic letters, 12(22), 5290-5293 (2010-10-23)
Monamphilectine A (1), a new diterpenoid β-lactam alkaloid showing potent antimalarial activity, was isolated in milligram quantities following bioassay-directed extraction of a Puerto Rican marine sponge Hymeniacidon sp. Its structure, established by interpretation of spectral data, was confirmed unequivocally by
Olivier Fisette et al.
Biophysical journal, 103(8), 1790-1801 (2012-10-23)
The effects of substrate binding on class A β-lactamase dynamics were studied using molecular dynamics simulations of two model enzymes; 40 100-ns trajectories of the free and substrate-bound forms of TEM-1 (with benzylpenicillin) and PSE-4 (with carbenicillin) were recorded (totaling
John R Zupan et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(22), 9060-9065 (2013-05-16)
Growth and cell division in rod-shaped bacteria have been primarily studied in species that grow predominantly by peptidoglycan (PG) synthesis along the length of the cell. Rhizobiales species, however, predominantly grow by PG synthesis at a single pole. Here we
Liang Yang et al.
Journal of microbiology (Seoul, Korea), 49(1), 107-114 (2011-03-04)
Resistance-Nodulation-Cell Division (RND) pumps play important roles in bacterial resistance to antibiotics. Pseudomonas aeruginosa is an important human pathogen which exhibits high level resistance to antibiotics. There are total of 12 RND pumps present in the P. aeruginosa PAOl genome.
Catherine Kaminski et al.
Critical care (London, England), 15(2), R112-R112 (2011-04-13)
Although Pseudomonas aeruginosa is a leading pathogen responsible for ventilator-associated pneumonia (VAP), the excess in mortality associated with multi-resistance in patients with P. aeruginosa VAP (PA-VAP), taking into account confounders such as treatment adequacy and prior length of stay in
Articles
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic
Protocoles
Reference guide and preparation guide for antibiotic and antimycotic use in plant tissue culture.
Reference guide and preparation guide for antibiotic and antimycotic use in plant tissue culture.
Reference guide and preparation guide for antibiotic and antimycotic use in plant tissue culture.
Reference guide and preparation guide for antibiotic and antimycotic use in plant tissue culture.
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review