Principaux documents
C2399
Sigma-Aldrich
Collagénase from Clostridium histolyticum
0.2 μm filtered, high purity, purified by chromatography, Type VII-S, ≥4 FALGPA units/mg solid, ≥700 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units)
Synonyme(s) :
Clostridiopeptidase A
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.54
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Stérilité
0.2 μm filtered
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
≥4 FALGPA units/mg solid
≥700 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units)
Produit purifié par
chromatography
Solubilité
TESCA buffer (50 mM TES, 0.36 mM Calcium chloride, pH 7.4): soluble 0.05-0.1 mg/mL at 37 °C
Température de stockage
−20°C
Application
Collagenase from Clostridium histolyticum has been used:
  • to induce intracerebral hemorrhage (ICH) in mice[1]
  • to digest collagen 3D gels for immunofluorescence[2]
  • to cause focal blood extravasation and hemorrhage in mouse[3]
Collagenase has been used in the preparation of arterial tissue for the study of Advanced Glycosylation End Products (AGE). The enzyme has also been used along with other proteases for the disaggregation of human tumor, mouse kidney, human brain, lung epithelium and many other tissues. It is also effective in liver and kidney perfusion studies, digestion of pancreas, and isolation of nonparenchymal hepatocytes.
Actions biochimiques/physiologiques
La collagénase est activée à l′aide de quatre atome-grammes de calcium par mole d′enzyme. Elle est inhibée par l′acide éthylèneglycol-bis(bêta-aminoéthyléther)-N,N,N′,N′-tétraacétique, le bêta-mercaptoéthanol, le glutathion, l′acide thioglycolique et la 8-hydroxyquinoline.
Clostridium histolyticum contains two classes of collagenases. Clostridial collagenases are more effective than mammalian collagenases. It cleaves at multiple cleavage sites within the collagen triple helix. Clostridial collagenases are involved in bacterial invasion in gas gangrene.[4]
Effective release of cells from tissue requires the action of both collagenase enzymes and the neutral protease. Collagenase is activated by four gram atom calcium (Ca2+) per mole enzyme. The culture filtrate is thought to contain at least 7 different proteases ranging in molecular weight from 68-130 kDa (pH optimum: 6.3-8.8). The enzyme recognizes the sequence -R-Pro-8-X-Gly-Pro-R-, where X is most often a neutral amino acid.
Définition de l'unité
Une unité de digestion de collagène (UDC) libère une quantité de peptides à partir du collagène d′un tendon d′Achille de bovin équivalant, en termes de couleur avec la méthode à la ninhydrine, à 1,0 μmole de leucine en 5 heures à pH 7,4 et à 37 °C en présence d′ions calcium. Une unité d′hydrolyse de FALGPA hydrolyse 1,0 μmole de furylacryloyl-Leu-Gly-Pro-Ala par minute à 25 °C. Une unité de protéase neutre hydrolyse la caséine et produit une couleur équivalente à 1,0 μmole de tyrosine en 5 heures à pH 7,5 et à 37 °C. Une unité de clostripaïne hydrolyse 1,0 μmole de BAEE par minute à pH 7,6 et à 25 °C en présence de DTT.
Notes préparatoires
Prepared from Type VII (C0773). A stock solution may be prepared by dissolving 0.05-0.1 mg of collagenase in one mL of 50 mM TES buffer containing 0.36 mM calcium chloride (TESCA), pH 7.4 at 37 °C.
Substrat
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
The proto-oncoprotein SYT (SS18) controls ATP release and regulates cyst formation by polarized MDCK cells
Chittezhath M, et al.
Experimental Cell Research, 314(19), 3551-3562 (2008)
Silke Proesmans et al.
Frontiers in medicine, 8, 744157-744157 (2021-11-09)
Introduction: [18F]-FDG PET is a widely used imaging modality that visualizes cellular glucose uptake and provides functional information on the metabolic state of different tissues in vivo. Various quantification methods can be used to evaluate glucose metabolism in the brain
Yasunori Asao et al.
Biochemical and biophysical research communications, 529(3), 590-595 (2020-08-02)
Intracerebral hemorrhage (ICH) is one of the most severe subtypes of stroke with high morbidity and mortality. Although a lot of drug discovery studies have been conducted, the drugs with satisfactory therapeutic effects for motor paralysis after ICH have yet
Mohammed Alshareef et al.
International journal of molecular sciences, 23(6) (2022-03-26)
Germinal matrix hemorrhage (GMH) is a devastating disease of infancy that results in intraventricular hemorrhage, post-hemorrhagic hydrocephalus (PHH), periventricular leukomalacia, and neurocognitive deficits. There are no curative treatments and limited surgical options. We developed and characterized a mouse model of
Charlotte Germonpré et al.
Epilepsy research, 164, 106364-106364 (2020-06-05)
Intracerebral hemorrhage (ICH) is a known risk factor for the development of seizures, but little is known about the pathophysiology of seizures in the acute phase post-ICH and their influence on functional outcome. With the use of an animal model
Protocoles
To measure collagenase activity, N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Leu-Gly-Pro-Ala is used in a continuous spectrophotometric rate determination at 345 nm. Collagenase hydrolyzes collagen peptide bonds.
To measure collagenase activity, N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Leu-Gly-Pro-Ala is used in a continuous spectrophotometric rate determination at 345 nm. Collagenase hydrolyzes collagen peptide bonds.
To measure collagenase activity, N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Leu-Gly-Pro-Ala is used in a continuous spectrophotometric rate determination at 345 nm. Collagenase hydrolyzes collagen peptide bonds.
To measure collagenase activity, N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Leu-Gly-Pro-Ala is used in a continuous spectrophotometric rate determination at 345 nm. Collagenase hydrolyzes collagen peptide bonds.