B6804
Monoclonal Anti-Bacterial Alkaline Phosphatase (BAP, PhoA) antibody produced in mouse
clone BAP-77, ascites fluid
Synonyme(s) :
Monoclonal Anti-Phosphatase, Alkaline, bacterial
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
alkaline phosphatase conjugate
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
BAP-77, monoclonal
Poids mol.
antigen ~50 kDa
Espèces réactives
bacteria
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:20,000 using purified Escherichia coli BAP
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable