Principaux documents
A7736
Sigma-Aldrich
Albumine human
recombinant, expressed in Pichia pastoris, lyophilized powder, ≥90% (agarose gel electrophoresis)
Synonyme(s) :
rHSA
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C2936H4624N786O889S41
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
66471.53
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.25
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in Pichia pastoris
Essai
≥90% (agarose gel electrophoresis)
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
monomer ~67 kDa
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
Clé InChI
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ALB(213)
Application
L'utilisation de cette variante recombinante est recommandée dans différentes situations : recherche sur l'absorption, la distribution, le métabolisme et l'excrétion (ADME) des médicaments ; culture cellulaire ; recherche sur la délivrance de médicaments ; cryoconservation de cellules.
Actions biochimiques/physiologiques
Les albumines sont des protéines monomériques solubles présentes dans les liquides biologiques et les tissus animaux ainsi que dans certaines semences de plantes. L′albumine sérique fonctionne en tant que protéine porteuse des stéroïdes, acides gras et hormones thyroïdes. Les albumines sériques sont également essentielles à la régulation de la pression colloïde osmotique du sang.
Propriétés physiques
Construct with a single deletion of Asp from the N-terminus to create a hypoallergenic construct. Structural equivalence to native albumin confirmed x-ray crystallography. The Asp deletion eliminates an important antigenic determinant by eliminating the principal copper and nickel binding site of albumin. The first three residues of human albumin are considered non-structural. Also blocked at Cys34 to improve stability, monomer content and homogeneity.
Autres remarques
Obtenir de plus amples informations sur la sérum albumine humaine.
Informations légales
Albagen is a trademark of Albumin Therapeutics, LLC.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Insights into the effects of N-glycosylation on the characteristics of the VC1 domain of the human receptor for advanced glycation end products (RAGE) secreted by Pichia pastoris.
Degani, et al.
Glycoconjugate Journal, 36, 27-38 (2020)
Mika Suga et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1965, 35-48 (2019-05-10)
Cranial neural crest cells (NCCs) migrate to the branchial arches and give rise to the majority of cranial mesenchyme that eventually differentiates into odontoblasts, cartilage, craniofacial bone, and connective tissue; a subset of these cells differentiate into cranial ganglia. Here
Francesco Scavello et al.
Aging, 11(6), 1648-1663 (2019-03-25)
The receptor for advanced glycation end-products (RAGE) recognizes several ligands involved in inflammatory diseases. Two circulating soluble isoforms exist: esRAGE derived from alternative splicing and cRAGE generated by the membrane-bound RAGE (FL-RAGE) proteolysis. Together, esRAGE and cRAGE constitute sRAGE and
Jay Jagannathan et al.
Journal of neurosurgery, 109(3), 547-552 (2008-09-02)
Convection-enhanced delivery (CED) is increasingly used to investigate new treatments for central nervous system disorders. Although the properties of CED are well established in normal gray and white matter central nervous system structures, the effects on drug distribution imposed by
Kah Yong Tan et al.
Cytotherapy, 17(8), 1152-1165 (2015-07-04)
Mesenchymal stromal cells (MSCs) are being investigated as potential cell therapies for many different indications. Current methods of production rely on traditional monolayer culture on tissue-culture plastic, usually with the use of serum-supplemented growth media. However, the monolayer culturing system