Key Documents
A1980
Sigma-Aldrich
A3 hydrochloride
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
N-(2-Aminoethyl)-5-chloronaphthalene-1-sulfonamide hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H13ClN2O2S · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
321.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 24 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Cl[H].NCCNS(=O)(=O)c1cccc2c(Cl)cccc12
InChI
1S/C12H13ClN2O2S.ClH/c13-11-5-1-4-10-9(11)3-2-6-12(10)18(16,17)15-8-7-14;/h1-6,15H,7-8,14H2;1H
Clé InChI
VWAGIWCLJAQLAL-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Non-selective casein kinase (CK) inhibitor. A shorter alkyl chain derivative of W-7 that inhibits casein kinase I (Ki = 80 μM), casein kinase II (Ki = 5.1 μM), myosin light chain kinase (Ki = 7.4 μM), protein kinase A (Ki = 4.3 μM), protein kinase C (Ki= 47 μM), and protein kinase G (Ki = 3.8 μM).
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable