Merck
07-413
Anticorps anti-diméthyl-arginine symétrique (SYM11)
Upstate®, from rabbit
Synonyme(s) :
Anti-SYM11, Anticorps anti-diméthylarginine, Anticorps anti-diméthylarginine symétrique
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, mouse
Application:
WB
Citations:
19
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
General description
La diméthylarginine symétrique (sDMA) est produite par méthylation de l'arginine, une modification post-traductionnelle. La sDMA est un isomère structurel de la diméthylarginine asymétrique.
~16 kDa
Immunogen
Peptide correspondant aux acides aminés 99-119 de la petite ribonucléoprotéine nucléaire SmD3.
Application
L'anticorps anti-diméthyl-arginine symétrique (SYM11) a été utilisé dans les applications suivantes :
  • co-immunoprécipitation (co-IP)
  • analyse par western blotting
  • immunoprécipitation
Biochem/physiol Actions
La diméthylarginine symétrique (sDMA) interfère avec le transport de l'arginine et est éliminée par excrétion rénale. La sDMA sert de marqueur pour indiquer le débit de filtration glomérulaire (DFG) estimé et le niveau de sévérité de la coronaropathie. Un taux élevé de sDMA est associé au risque de maladie cardiovasculaire et de mortalité. Elle pourrait également favoriser une détection précoce des maladies rénales chroniques. La sDMA agit comme un marqueur endogène de la fonction rénale. Elle est associée à la tumorigenèse.
SmD3 à ~16 kDa, et autres protéines contenant des arginines diméthylées de façon symétrique
Physical form
Format : Produit purifié
Analysis Note
Produit évalué en routine par immunoblot sur des lysats de cellules Jurkat obtenus dans du tampon RIPA.
Témoin
Témoin positif (antigène) : Lysat de cellules Jurkat, référence 12-303.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1