68224
N-Dodecanoyl-L-homoserine lactone
≥96% (HPLC), suitable for mass spectrometry (MS)
Synonyme(s) :
N-Lauroyl-L-homoserine lactone, N-[(3S)-Tetrahydro-2-oxo-3-furanyl]dodecanamide, C12-HSL
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
N-Dodecanoyl-L-homoserine lactone, ≥96% (HPLC)
Niveau de qualité
Essai
≥96% (HPLC)
Forme
powder or crystals
Activité optique
[α]/D -25±5°, c = 0.2 in methanol
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Couleur
white to off-white
Adéquation
conforms to structure for Proton NMR spectrum
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C1OCC[C@@H]1NC(CCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C16H29NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-15(18)17-14-12-13-20-16(14)19/h14H,2-13H2,1H3,(H,17,18)/t14-/m0/s1
Clé InChI
WILLZMOKUUPJSL-AWEZNQCLSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable