O1764
N-(3-Oxooctanoyl)-L-homoserine lactone
≥97% (HPLC), white, powder
Synonyme(s) :
3-oxo-C8-HSL, 3OC8-HSL, N-(β-Ketooctanoyl)-L-homoserine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97% (HPLC)
Forme
powder
Poids mol.
241.28
Technique(s)
protein expression: suitable
Couleur
white
Solubilité
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCCC(=O)CC(=O)N[C@H]1CCOC1=O
InChI
1S/C12H19NO4/c1-2-3-4-5-9(14)8-11(15)13-10-6-7-17-12(10)16/h10H,2-8H2,1H3,(H,13,15)/t10-/m0/s1
Clé InChI
FXCMGCFNLNFLSH-JTQLQIEISA-N
Description générale
It is a signaling molecule that is produced by Gram negative bacteria.
Application
- to study the effects of pH, temperature, and salinity on extracellular polymeric substances (EPS) of Pseudomonas aeruginosa biofilm.
- as an AHL inducer to activate the quorum sensing pathways in Synechococcus elongatus.
Actions biochimiques/physiologiques
Souvent commandé avec ce produit
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Substances of Pseudomonasaeruginosa Biofilm with
N-(3-Oxooxtanoyl)-L-Homoserine Lactone Addition