M0876
L-Methionine sulfone
≥98% (TLC)
Synonyme(s) :
L-2-Amino-4-(methylsulfonyl)butanoic acid
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
L-Methionine sulfone,
Essai
≥98% (TLC)
Niveau de qualité
Forme
powder or crystals
Pf
275 °C
Application(s)
detection
peptide synthesis
Chaîne SMILES
CS(=O)(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO4S/c1-11(9,10)3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
Clé InChI
UCUNFLYVYCGDHP-BYPYZUCNSA-N
Informations sur le gène
rat ... Ggt1(116568)
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Protocoles
Separation of L-Methionine sulfone; L-Methionine sulfoximine
Separation of L-Methionine sulfone; L-Methionine sulfoximine; L-Methionine sulfoxide
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique