56297
Pinosylvin
≥97.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
(E)-3,5-Stilbenediol, (E)-5-(2-Phenylethenyl)-1,3-benzenediol, 5-Styrylresorcinol, trans-3,5-Dihydroxystilbene, Pinosylvine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97.0% (HPLC)
Forme
solid
Conditions de stockage
protect from light
Pf
153-157 °C
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Oc1cc(O)cc(\C=C\c2ccccc2)c1
InChI
1S/C14H12O2/c15-13-8-12(9-14(16)10-13)7-6-11-4-2-1-3-5-11/h1-10,15-16H/b7-6+
Clé InChI
YCVPRTHEGLPYPB-VOTSOKGWSA-N
Application
Conditionnement
Attention
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable